Learn More
(E)-Ceftiofur (> 85%), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (E)-Ceftiofur |
| CAS | 120882-20-4 |
| Formule moléculaire | C19H17N5O7S3 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | [6R-[6alpha,7beta(E)]]-7-[[(2-Amino-4-thiazolyl)(methoxyimino)acetyl]amino]-3-[[(2-furanylcarbonyl)thio]methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C19H17N5O7S3/c1-30-23-11(9-7-34-19(20)21-9)14(25)22-12-15(26)24-13(17(27)28)8(5-32-16(12)24)6-33-18(29)10-3-2-4-31-10/h2-4,7,12,16H,5-6H2,1H3,(H2,20,21)(H,22,25)(H,27,28)/b23-11+/t12-,16-/m1/s1 |
| SMILES | CO\N=C(\C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(=C(N2C1=O)C(=O)O)CSC(=O)c3occc3)/c4csc(N)n4 |
| Nom IUPAC | Ácido (6R,7R)-7-[[(2E)-2-(2-amino-1,3-tiazol-4-il)-2-metoxiiminoacetil]amino]-3-(furan-2-carbonilsulfanilmetil)-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxílico |
| Poids moléculaire (g/mol) | 523.56 |
| Poids de la formule | 523.029 |