Learn More
(E)-Chlorure de cinnamoyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (E)-Cinnamoyl Chloride |
| CAS | 17082-09-6 |
| Formule moléculaire | C9H7ClO |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | (2E)-3-Phenyl-2-propenoyl Chloride, (2E)-3-Phenylprop-2-enoyl Chloride, (E)-3-Phenyl-2-propenoyl chloride, (E)-Cinnamoyl Chloride, trans-3-Phenyl-2-propenoyl chloride, trans-Cinnamic Acid Chloride, trans-Cinnamoyl Chloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H7ClO/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H/b7-6+ |
| SMILES | ClC(=O)\C=C\c1ccccc1 |
| Nom IUPAC | Chlorure de (E)-3-phénylprop-2-énoyl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 166.6 |
| Poids de la formule | 166.0185 |