Learn More
(E)-Chlorure de cinnamoyle, TRC
Code produit 30359507
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30359507 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30359507 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC442040250G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (E)-Cinnamoyl Chloride
CAS 17082-09-6
Formule moléculaire C9H7ClO
Quantité 250 g
Synonyme (2E)-3-Phenyl-2-propenoyl Chloride, (2E)-3-Phenylprop-2-enoyl Chloride, (E)-3-Phenyl-2-propenoyl chloride, (E)-Cinnamoyl Chloride, trans-3-Phenyl-2-propenoyl chloride, trans-Cinnamic Acid Chloride, trans-Cinnamoyl Chloride
Formule InChI InChI=1S/C9H7ClO/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H/b7-6+
SMILES ClC(=O)\C=C\c1ccccc1
Nom IUPAC Chlorure de (E)-3-phénylprop-2-énoyl
Poids moléculaire (g/mol) 166.6
Poids de la formule 166.0185