Learn More
IBA Lifesciences Vecteur d’expression d’E. coli pASG-IBA sans sécrétion
Code produit 15623748 Tous les produits IBA Lifesciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Vecteur:
pASG-IBA103
pASG-IBA105
pASG-IBA123
pASG-IBA143
pASG-IBA145
pASG-IBA162
pASG-IBA164
pASG-IBA167
pASG-IBA168
pASG-IBA23
pASG-IBA3
pASG-IBA43
pASG-IBA45
pASG-IBA5
pASG-IBA62
pASG-IBA64
pASG-IBAwt1
Conditionnement:
5µg
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vecteur Conditionnement
15623748 pASG-IBA103 5µg
15603758 pASG-IBA164 5µg
15613758 pASG-IBA167 5µg
15623758 pASG-IBA168 5µg
15633728 pASG-IBAwt1 5µg
15633738 pASG-IBA43 5µg
15643748 pASG-IBA105 5µg
15653738 pASG-IBA45 5µg
15653748 pASG-IBA123 5µg
15663728 pASG-IBA3 5µg
15663738 pASG-IBA62 5µg
15663748 pASG-IBA143 5µg
15683728 pASG-IBA5 5µg
15683738 pASG-IBA64 5µg
15683748 pASG-IBA145 5µg
15693728 pASG-IBA23 5µg
15693748 pASG-IBA162 5µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Code produit 15623748 Fournisseur IBA Lifesciences Code fournisseur 54103001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    305.70€
    279.00€ / 5µg
    Économisez 26.70€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Régulez l’expression des protéines avec un vecteur porteur du promoteur / de l’opérateur inductible de tétracycline. Le vecteur d’expression d’E. coli IBA Lifesciences GmbH sans sécrétion permet l’expression de protéines dans E. coli.
  • Les vecteurs pASG-IBA sont conçus pour l'expression de protéines cibles sans étiquette d'affinité dans E. coli .
  • Le vecteur porte une cassette de résistance à l'ampicilline pour la sélection des cellules E. coli transformées, une origine F1 et ColE1 pour un nombre élevé de copies de plasmide, et le promoteur/opérateur de tétracycline inductible pour l'expression régulée des protéines.
  • Les vecteurs peuvent être combinés avec n'importe quelle souche d'E. coli puisque le promoteur tet fonctionne indépendamment du fond génétique d' E. coli .
  • L’expression de la protéine recombinante est induite par l’ajout d’anhydroptétracycline, un dérivé de la tétracycline qui ne présente pas d’activité antibiotique.
Veuillez noter que le clonage dans les vecteurs accepteurs pASG-IBA nécessite obligatoirement l’enzyme de restriction Esp3I car aucun autre MCS n’est disponible pour l’intégration d’un gène d’intérêt. En plus du clonage direct du gène d’intérêt dans les vecteurs pASG-IBA avec Esp3I, une autre option via un vecteur d’entrée est possible.
Spécification
Agent d’induction Inductible avec l’anhydropéracycline
Marqueur génétique Ampicilline
Accélérateur Tet
Type de produit Vector
Contenu et stockage Recommandé : 2°C à 8°C pour une utilisation fréquente, -20°C pour un stockage à long terme
Espèces E. coli
Marqueur de protéine Twin-Strep-tag
Concentration 250 ng/μl
Primer Avant
Quantité 5 μg
Vecteur pASG-IBA103
À utiliser avec (application) Vecteur pour l'expression recombinante chez E. coli