Learn More
IBA Lifesciences Vecteur d’expression d’E. coli pASG-IBA sans sécrétion
Tous les produits IBA Lifesciences Produits
Description
- Les vecteurs pASG-IB sont conçus pour l’expression de protéines cibles sans étiquette d’affinité dans E. coli .
- Le vecteur porte une cassette de résistance à l'ampicilline pour la sélection du vecteur E. coli les cellules F1 et ColE1 pour un nombre de copies plasmatiques élevé, et le promoteur/opérateur inductible de la tétracycline pour l’expression régulée des protéines.
- Les vecteurs peuvent être combinés avec n’importe quel E. coli souche, car le promoteur TET agit indépendamment du fond génétique de E. coli .
- L’expression de la protéine recombinante est induite par l’ajout d’anhydroptétracycline, un dérivé de la tétracycline qui ne présente pas d’activité antibiotique.
Spécification
Spécification
| Agent d’induction | Inductible avec l’anhydropéracycline |
| Marqueur génétique | Ampicilline |
| Accélérateur | Tet |
| Type de produit | Vector |
| Contenu et stockage | Recommandé : 2°C à 8°C pour une utilisation fréquente, -20°C pour un stockage à long terme |
| Espèces | E. coli |
| Marqueur de protéine | Non marqué |
| Concentration | 250 ng/μl |
| Primer | Avant |
| Quantité | 5 μg |
| Afficher plus |