Learn More
IBA Lifesciences Vecteur d’expression d’E. coli pASG-IBA avec sécrétion
Code produit 15613748 Tous les produits IBA Lifesciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Vecteur:
pASG-IBA102
pASG-IBA104
pASG-IBA144
pASG-IBA2
pASG-IBA4
pASG-IBA44
pASG-IBAwt2
Marqueur de protéine:
Marqueur His (6x), Strep-tag II
Marqueur His (6x), Twin-Strep-tag
Non marqué
Strep-tag II
Twin-Strep-tag
Conditionnement:
5µg
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vecteur Marqueur de protéine Conditionnement
15613748 pASG-IBA102 Twin-Strep-tag 5µg
15633748 pASG-IBA104 Twin-Strep-tag 5µg
15643728 pASG-IBAwt2 Non marqué 5µg
15643738 pASG-IBA44 Marqueur His (6x), Strep-tag II 5µg
15653728 pASG-IBA2 Strep-tag II 5µg
15673728 pASG-IBA4 Strep-tag II 5µg
15673748 pASG-IBA144 Marqueur His (6x), Twin-Strep-tag 5µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 15613748 Fournisseur IBA Lifesciences Code fournisseur 54102001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    324.26€
    279.00€ / 5µg
    Économisez 45.26€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Régulez l’expression des protéines avec un vecteur porteur du promoteur / de l’opérateur inductible de tétracycline. Le vecteur d'expression E. coli avec sécrétion permet l'expression de protéines dans E. coli.
  • Les vecteurs pASG-IBA sont conçus pour l'expression de protéines cibles sans étiquette d'affinité dans E. coli .
  • Le vecteur porte une cassette de résistance à l'ampicilline pour la sélection des cellules E. coli transformées, une origine F1 et ColE1 pour un nombre élevé de copies de plasmide, et le promoteur/opérateur de tétracycline inductible pour l'expression régulée des protéines.
  • Les vecteurs peuvent être combinés avec n'importe quelle souche d'E. coli puisque le promoteur tet fonctionne indépendamment du fond génétique d' E. coli .
  • L’expression de la protéine recombinante est induite par l’ajout d’anhydroptétracycline, un dérivé de la tétracycline qui ne présente pas d’activité antibiotique.
Veuillez noter que le clonage dans les vecteurs accepteurs pASG-IBA nécessite obligatoirement l’enzyme de restriction Esp3I car aucun autre MCS n’est disponible pour l’intégration d’un gène d’intérêt. En plus du clonage direct du gène d’intérêt dans les vecteurs pASG-IBA avec Esp3I, une autre option via un vecteur d’entrée est possible.
Spécification
Agent d’induction Inductible avec l’anhydropéracycline
Marqueur génétique Ampicilline
Accélérateur Tet
Type de produit Vector
Contenu et stockage Recommandé : 2°C à 8°C pour une utilisation fréquente, -20°C pour un stockage à long terme
Marqueur de protéine Twin-Strep-tag
Quantité 5 μg
Vecteur pASG-IBA102
À utiliser avec (application) ompA pour la sécrétion périplasmique