Learn More
IBA Lifesciences Vecteur d’expression d’E. coli pASG-IBA avec sécrétion
Tous les produits IBA Lifesciences Produits
Description
-
Les vecteurs pASG-IBA sont conçus pour l'expression de protéines cibles sans étiquette d'affinité dans E. coli .
-
Le vecteur porte une cassette de résistance à l'ampicilline pour la sélection des cellules E. coli transformées, une origine F1 et ColE1 pour un nombre élevé de copies de plasmide, et le promoteur/opérateur de tétracycline inductible pour l'expression régulée des protéines.
-
Les vecteurs peuvent être combinés avec n'importe quelle souche d'E. coli puisque le promoteur tet fonctionne indépendamment du fond génétique d' E. coli .
-
L’expression de la protéine recombinante est induite par l’ajout d’anhydroptétracycline, un dérivé de la tétracycline qui ne présente pas d’activité antibiotique.
Veuillez noter que le clonage dans les vecteurs accepteurs pASG-IBA nécessite obligatoirement l’enzyme de restriction Esp3I car aucun autre MCS n’est disponible pour l’intégration d’un gène d’intérêt. En plus du clonage direct du gène d’intérêt dans les vecteurs pASG-IBA avec Esp3I, une autre option via un vecteur d’entrée est possible.
Spécification
Spécification
| Agent d’induction | Inductible avec l’anhydropéracycline |
| Marqueur génétique | Ampicilline |
| Accélérateur | Tet |
| Type de produit | Vector |
| Contenu et stockage | Recommandé : 2°C à 8°C pour une utilisation fréquente, -20°C pour un stockage à long terme |
| Marqueur de protéine | Marqueur His (6x), Twin-Strep-tag |
| Quantité | 5 μg |
| Vecteur | pASG-IBA144 |
| À utiliser avec (application) | ompA pour la sécrétion périplasmique |