Learn More
E.coli Host Cell Proteins Whole Cell Lysate, 50 ug
Code produit 32144208 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
32144208 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32144208 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab21091150ug
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
E.coli Host cell/tissue lysate.
  • Species: E.coli
  • Tissue: Host
  • Form: Liquid
Spécification
À utiliser avec (application) Western Blot