Learn More
(E)-Déhydro Cilnidipine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (E)-Dehydro Cilnidipine |
| CAS | 146845-34-3 |
| Formule moléculaire | C27 H26 N2 O7 |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic Acid 2-Methoxyethyl (2E)-3-Phenyl-2-propenyl Ester, (E)-2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic Acid 2-Methoxyethyl 3-Phenyl-2-propenyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C27H26N2O7/c1-18-23(26(30)35-14-8-11-20-9-5-4-6-10-20)25(21-12-7-13-22(17-21)29(32)33)24(19(2)28-18)27(31)36-16-15-34-3/h4-13,17H,14-16H2,1-3H3/b11-8+ |
| SMILES | COCCOC(=O)c1c(C)nc(C)c(C(=O)OC\C=C\c2ccccc2)c1c3cccc(c3)N(=O)=O |
| Nom IUPAC | 3-O-(2-metoxietil) 5-O-[(E)-3-fenilprop-2-enil] 2,6-dimetil-4-(3-nitrofenil)piridina-3,5-dicarboxilato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 490.505 |
| Poids de la formule | 490.174 |