Learn More
(E,E)-2,6-Dimethyl-2,6-octadienedial, TRC
Code produit 30375529
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30375529 250 mg
30383228 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30375529 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD476180250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 80054-40-6
Formule moléculaire C10H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 166.22
Synonyme (2E,6E)-2,6-Dimethyl-2,6-octadienedial
Nom IUPAC (2E,6E)-2,6-dimethylocta-2,6-dienedial
SMILES O=C/C(C)=C/CC/C(C)=C/C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau (E,E)-2,6-Dimethyl-2,6-octadienedial
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H14O2/c1-9(6-7-11)4-3-5-10(2)8-12/h5-8H,3-4H2,1-2H3/b9-6+,10-5+
Poids de la formule 166.0994