Learn More
(E,E)-8-Acétate d'oxogéranyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (E,E)-8-Oxogeranyl Acetate |
| CAS | 37905-02-5 |
| Formule moléculaire | C12H18O3 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Acetic Acid (2E,6E)-8-Oxo-3,7-dimethyl-2,6-octadienyl ester, Acetic Acid (E,E)-3,7-Dimethyl-8-oxoocta-2,6-dienyl Ester, (E)-8-Oxogeranyl Acetate, (E,E)-3,7-Dimethyl-8-oxoocta-2,6-dienyl Acetate, (E,E)-8-(Acetyloxy)-2,6-dimethyl-2,6-Octadienal, (2E,6E)-8-(Acetyloxy)-2,6-dimethyl-2,6-octadienal |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H18O3/c1-10(7-8-15-12(3)14)5-4-6-11(2)9-13/h6-7,9H,4-5,8H2,1-3H3/b10-7+,11-6+ |
| SMILES | O=C/C(C)=C/CC/C(C)=C/COC(C)=O |
| Nom IUPAC | acétate de (2E,6E)-3,7-diméthyl-8-oxoocta-2,6-dién-1-yle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 210.27 |
| Poids de la formule | 210.13 |