Learn More
(E,E)-Bisdeméthoxycurcumine, TRC
Code produit 30138271
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138271 250 mg 250mg
30003316 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30138271 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB425800250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33171-05-0
Formule moléculaire C19 H16 O4
Poids moléculaire (g/mol) 308.33
Synonyme 1,6-Heptadiene-3,5-dione, 1,7-bis(4-hydroxyphenyl)-, (1E,6E)-, 1,6-Heptadiene-3,5-dione, 1,7-bis(p-hydroxyphenyl)-, (E,E)- (8CI), (1E,6E)-1,7-Bis(4-hydroxyphenyl)-1,6-heptadiene-3,5-dione, Bisdemethoxycurcumin, Bisdesmethoxycurcumin, Curcumin III, Didemethoxycurcumin
Nom IUPAC (1E,6E)-1,7-bis(4-hydroxyphényl)hepta-1,6-diène-3,5-dione
SMILES Oc1ccc(\C=C\C(=O)CC(=O)\C=C\c2ccc(O)cc2)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau Bisdemethoxycurcumin
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H16O4/c20-16-7-1-14(2-8-16)5-11-18(22)13-19(23)12-6-15-3-9-17(21)10-4-15/h1-12,20-21H,13H2/b11-5+,12-6+
Poids de la formule 308.1049
Pourcentage de pureté >95%