Learn More
Ester éthylique de l'acide (E,E,E)-2-acétyl-5,9,13,17-tétraméthyl-4,8,12,16-octadécatétraénoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (E,E,E)-2-Acetyl-5,9,13,17-tetramethyl-4,8,12,16-octadecatetraenoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 71668-81-0 |
| Formule moléculaire | C26H42O3 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | ethyl (4E,8E,12E)-2-acetyl-5,9,13,17-tetramethyloctadeca-4,8,12,16-tetraenoate 4,8,12,16-Octadecatetraenoic acid, 2-acetyl-5,9,13,17-tetramethyl-, ethyl ester, (E,E,E)- (9CI) |
| Formule InChI | InChI=1S/C26H42O3/c1-8-29-26(28)25(24(7)27)19-18-23(6)17-11-16-22(5)15-10-14-21(4)13-9-12-20(2)3/h12,14,16,18,25H,8-11,13,15,17,19H2,1-7H3/b21-14+,22-16+,23-18+ |
| SMILES | C/C(C)=C\CC/C(C)=C/CC/C(C)=C/CC/C(C)=C/CC(C(C)=O)C(OCC)=O |
| Nom IUPAC | éthyle (4E,8E,12E)-2-acétyl-5,9,13,17-tétraméthyloctadeca-4,8,12,16-tétranoate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 402.61 |
| Poids de la formule | 402.313 |