Learn More
(E,E)-Farnesol, TRC
Code produit 30138547
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30138547 25 g 25g
30133461 10 g 10g
30010085 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138547 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF10243025G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-28-5
Formule moléculaire C15H26O
Poids moléculaire (g/mol) 222.37
Synonyme (E,E)-3,7,11-trimethyl-2,6,10-Dodecatrien-1-ol, (2E,6E)-Farnesol, (E)-β-Farnesol, (E,E)-3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatnen-1-ol, (E,E)-Farnesol, 2,6-Di-trans-farnesol, 2-trans,6-trans-Farnesol, 3,7,11-Trimethyldodeca-2-trans,6-trans,10-trien-1-ol, Inhibitor A2, all-E-Farnesol, all-trans-Farnesol, trans,trans-Farnesol, trans-Farnesol
SMILES CC(=CCC/C(=C/CC/C(=C/CO)/C)/C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau (E,E)-Farnesol
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C15H26O/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-16/h7,9,11,16H,5-6,8,10,12H2,1-4H3/b14-9+,15-11+
Poids de la formule 222.1984