Learn More
(E)-2-cyano-5-méthylhex-2-énoate d'éthyle, TRC
Code produit 30383113
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30383113 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30383113 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE898155500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau (E)-Ethyl 2-cyano-5-methylhex-2-enoate
CAS 103011-96-7
Formule moléculaire C10 H15 N O2
Quantité 500 mg
Synonyme Pregabaline
Formule InChI InChI=1S/C10H15NO2/c1-4-13-10(12)9(7-11)6-5-8(2)3/h6,8H,4-5H2,1-3H3/b9-6+
SMILES CCOC(=O)\C(=C\CC(C)C)\C#N
Nom IUPAC éthyle (E)-2-cyno-5-méthyl-hex-2-énoate
Poids moléculaire (g/mol) 181.2316
Poids de la formule 181.1102