Learn More
(E)-2-cyano-5-méthylhex-2-énoate d'éthyle, TRC
Code produit 30385836
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30385836 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30385836 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE8981552.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (E)-Ethyl 2-cyano-5-methylhex-2-enoate
CAS 103011-96-7
Formule moléculaire C10 H15 N O2
Quantité 2.5 g
Synonyme Pregabaline
Formule InChI InChI=1S/C10H15NO2/c1-4-13-10(12)9(7-11)6-5-8(2)3/h6,8H,4-5H2,1-3H3/b9-6+
SMILES CCOC(=O)\C(=C\CC(C)C)\C#N
Nom IUPAC éthyle (E)-2-cyno-5-méthyl-hex-2-énoate
Poids moléculaire (g/mol) 181.2316
Poids de la formule 181.1102