Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ 1 Kb Plus Express DNA Ladder
Code produit 15736548
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 applications
Conditionnement:
100 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15736548 100 applications 100 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15736548 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 10488091
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Échelle d’ADN et un flacon tampon de chargement d’échantillons 1X E-Gel™
Échelle d’ADN prête à l’emploi pour une utilisation avec les gels d’agarose E-Gel™ prémoulés à débit standard.
L’échelle d’ADN E-Gel 1 Kb Plus Express Invitrogen est conçue pour le dimensionnement et la quantification approximative de l’ADN double brin dans une plage de 100 à 5 000 bp. L’échelle d’ADN E-Gel 1 Kb Plus Express est constituée de neuf fragments d’ADN individuels purifiés par chromatographie avec des bandes de référence à 1 500 et 500 bp pour faciliter l’orientation.
L’échelle d’ADN E-Gel 1 Kb Plus Express est spécifiquement formulée pour réaliser des performances optimales sur les gels d’agarose E-Gel prémoulés.
Avantages de l’échelle d’ADN E-Gel 1 Kb Plus Express :
  • Performance—optimisée pour une utilisation sur les gels d’agarose E-Gel CloneWell ll
  • Bandes nettes et transparentes—fragments purifiés par chromatographie pour des résultats constants et fiables, stables à température ambiante pendant un maximum de six mois
  • Prête à l’emploi : prémélangée avec un tampon de chargement
  • Pratique : fournie avec un tampon de chargement d’échantillons 1X E-Gel
  • Précise : quantité d’ADN exacte dans chaque bande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • 2 x 1,25 ml d’échelle d’ADN E-Gel 1 Kb Plus Express
• 1,25 ml de tampon de chargement d’échantillons E-Gel 1X
Conserver à température ambiante ou à 4°C pendant 6 mois maximum.
Pour des périodes plus longues, conserver à -20°C.
Concentration 0,04 µg/µl
Type de gel Agarose
Prêt à charger Oui
Volume de chargement des échantillons 1,25 mL
Plage de dimensions 100 bp à 5000 bp
Volume (métrique) 2 x 1,25 ml
Compatibilité du gel E-gels CloneWell™ II, e-gels à peigne unique
Quantité 100 applications
Conditions d’expédition Approuvée pour l’expédition à température ambiante, sur de la glace humide ou de la neige carbonique
Technologie Fragments d’ADN individuels purifiés par chromatographie
Type de produit Échelle d’ADN