Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ 48 Agarose Gels
Code produit 16803816
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 x 8 gels
8 gels
Plage de séparation:
400 bp jusqu’à 10 kb
50 bp jusqu’à 3 kb
De 10 à 400 pb
De 10 à 500 pb
Pourcentage de gel:
1%
1 %
2%
4%
Stain Type:
Ethidium Bromide
SYBR Safe
Conditionnement:
32 pièces
700g
8 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Plage de séparation Pourcentage de gel Stain Type Conditionnement
16803816 8 gels 400 bp jusqu’à 10 kb 1% SYBR Safe 700g
10133992 8 gels 400 bp jusqu’à 10 kb 1 % Ethidium Bromide 8 pièces
16533994 4 x 8 gels 400 bp jusqu’à 10 kb 1% SYBR Safe 32 pièces
10327312 8 gels 50 bp jusqu’à 3 kb 2% Ethidium Bromide 8 pièces
16595701 8 gels 50 bp jusqu’à 3 kb 2% SYBR Safe 8 pièces
16813816 8 gels 50 bp jusqu’à 3 kb 2% SYBR Safe 700g
17106458 4 x 8 gels 50 bp jusqu’à 3 kb 2% SYBR Safe 32 pièces
10664763 8 gels De 10 à 400 pb 4% Ethidium Bromide 8 pièces
17146622 8 gels De 10 à 500 pb 4% SYBR Safe 8 pièces
17116458 4 x 8 gels De 10 à 500 pb 4% SYBR Safe 32 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 16803816 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur G820801
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les gels d’agarose prémoulés à débit élevé Invitrogen™ E-Gel™ 48 avec coloration de gel d’ADN SYBR Safe sont conçus pour une électrophorèse rapide, pratique et moins dangereuse des échantillons d’ADN.
Invitrogen E-Gel 48 high-throughput precast agarose gels with or without SYBR Safe DNA Gel Stain are designed for fast, convenient, and less-hazardous DNA sample electrophoresis. Each E-Gel agarose gel cassette contains all components required for efficient gel separation and analysis—just load your samples and run.
Les gels d’agarose prémoulés à débit élevé Invitrogen E-Gel 48 avec colorant de gel d’ADN SYBR Safe sont conçus pour une électrophorèse rapide, pratique et sans danger des échantillons d’ADN. Chaque cassette de gel d’agarose E-Gel contient tous les composants et la coloration nécessaires à une séparation efficace du gel et à l’analyse — il suffit de charger vos échantillons et de lancer le cycle.
Chaque gel contient 48 puits d’échantillonnage et 4 puits de marquage dans de l’agarose haute résolution de 1 % ou 2 % sur une longueur de 3,2 cm. Les différents pourcentages d’agarose sont utilisés pour séparer les fragments d’ADN de différentes tailles :
• 1 % d’agarose : Fragments d’ADN entre 400 bp et 10 kb
• Agarose à 2 % : Fragments d’ADN entre 50 bp et 3 kb
Chaque cassette est étiquetée individuellement avec un code-barres EAN39 reconnu par la plupart des lecteurs de codes-barres robotisés disponibles dans le commerce.
Caractéristiques des gels E-Gel 48 :
• Analyse à débit élevé—contient 48 voies d’échantillonnage et 4 voies de marquage par gel
• Automatisation compatible—convient à une utilisation avec les pipettes multicanaux et les robots de manipulation de liquides couramment utilisés à 8 et 12 embouts
• Évolution—combinez jusqu’à quatre dispositifs mère et filles E-Base pour résoudre jusqu’à 192 échantillons en un seul cycle
• Choix plus sûr—contient du colorant d’ADN SYBR Safe, une alternative plus sûre au bromure d’éthidium
• Hautes performances— détecte 2 à 3 ng d’ADN d’échantillon avec un temps de séparation d’environ 20 minutes seulement
Option plus sûre
Choisissez les gels contenant du colorant d’ADN SYBR Safe pour réduire l’exposition aux facteurs dangereux et mutagènes comme le bromure d’éthidium ou les UV. Les gels d’agarose E-Gel prémoulés avec SYBR Safe, en combinaison avec une transilllumination à lumière bleue, offrent une meilleure intégrité de l’échantillon et un environnement de travail plus sûr.
Contrairement au bromure d’éthidium, la coloration d’ADN la plus couramment incorporée dans les gels d’agarose, la coloration de gel d’ADN SYBR Safe est une coloration d’ADN non toxique et non mutagène qui est plus sûre pour l’utilisateur et l’environnement et qui peut réduire les frais généraux institutionnels liés à l’élimination.
Analyse rapide et pratique
Les gels d’agarose E-Gel permettent une analyse rapide et de hautes performances avec une sensibilité de détection de 2 à 3 ng d’ADN d’échantillon par bande et une durée de séparation 2 à 3 fois plus rapide que celle des gels classiques que vous versez vous-mêmes.
Chaque gel d’agarose E-Gel contient de l’agarose, des électrodes, un colorant d’ADN SYBR Safe et un système d’échange d’ions sans tampon conditionné dans une cassette sèche jetable. La technologie E-Gel n’exige aucune préparation de gel ou de tampon ni aucune étape de coloration de gel. Chargez simplement vos échantillons et lancez le cycle.
Marqueurs d’acides nucléiques
Pour une analyse d’ADN optimale sur les gels d’agarose E-Gel 48, nous recommandons l’échelle d’ADN à plage élevée E-Gel 96 spécialement formulée (n° de réf. 12352019) ou une échelle d’ADN E-Gel 50 bp (n° de réf. n° 10488099) Nos échelles prêtes à l’emploi de haute qualité sont formulées à l’aide de fragments d’ADN individuels purifiés par chromatographie et conviennent au stockage à température ambiante.
Dispositifs de migration et d’imagerie
Les gels d’agarose E-Gel à débit élevé nécessitent le dispositif d’électrophorèse E-Base pour la migration du gel.
Disponibles dans une variété de formats de gel
Les gels d’agarose E-Gel sont disponibles dans divers pourcentages de gels, colorants et formats de puits. Les gels d’agarose E-Gel 96 et 48 à débit élevé avec SYBR Safe sont disponibles en pourcentage de gel de 1 % et 2 %.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Compatible Ladders Échelle d’ADN E-Gel™ 1 Kb Plus Express
Contenu et stockage • Chaque boîte contient 8 gels
Stocker impérativement à température ambiante. Ne pas congeler.
Éviter les endroits frais à proximité de congélateurs ou de tout autre environnement non contrôlé.
Pourcentage de gel 1%
Type de gel E-Gel
Marqueur ou colorant SYBR Safe
Plage de séparation 400 bp jusqu’à 10 kb
Puits 48 + 4 puits
Quantité 8 gels
Conditions d’expédition Température ambiante
Type de produit Gel d’agarose
Stain Type SYBR Safe