Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ 96 Agarose Gels
Code produit 10063143
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 x 8 gels
8 gels
Plage de séparation:
100 à 2 000 bp
100 bp jusqu’à 2 kb
400 à 10 000 bp
400 bp jusqu’à 10 kb
Stain Type:
Ethidium Bromide
SYBR Safe
Pourcentage de gel:
1%
1 %
2%
Conditionnement:
1 pièce
32 pièces
700g
8 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Plage de séparation Stain Type Pourcentage de gel Conditionnement
10063143 8 gels 100 bp jusqu’à 2 kb SYBR Safe 2% 1 pièce
11564866 8 gels 400 à 10 000 bp Ethidium Bromide 1 % 8 pièces
16893806 8 gels 400 bp jusqu’à 10 kb SYBR Safe 1% 700g
17186448 4 x 8 gels 400 bp jusqu’à 10 kb SYBR Safe 1% 32 pièces
11574866 8 gels 100 à 2 000 bp Ethidium Bromide 2% 8 pièces
17196448 4 x 8 gels 100 bp jusqu’à 2 kb SYBR Safe 2% 32 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10063143 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur G720802
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Chaque boîte de gels E-Gel 96 contient 8 gels et un manuel.
Conçu pour une électrophorèse rapide, pratique et sûre des échantillons d’ADN
Invitrogen E-Gel 96 high-throughput precast agarose gels with or without SYBR Safe DNA gel stain are designed for fast, convenient, and safe DNA sample electrophoresis. Each E-Gel agarose gel cassette contains all components required for efficient gel separation and analysis—just load your samples and run.
  • Gels prémoulés sans tampon conçus pour une électrophorèse rapide et à débit élevé de l’ADN
  • Chaque gel contient 96 voies d’échantillonnage et 8 voies de marquage pour la sélection de multiples produits PCR, préparations de plasmides et digestions par restriction.
  • Le format de puit en biseau offre une longueur de migration de 1,6 cm qui permet de résoudre les fragments d’ADN entre 100 bp et 10 kb.
  • Format de charge compatible avec les pipettes multicanaux et les robots de manipulation de liquides à 8, 12 et 96 broches les plus couramment utilisés
  • Avec une durée de migration de 12 minutes, jusqu’à 20 000 échantillons peuvent être résolus en une seule journée.
  • Contrairement au bromure d’éthidium, le colorant de gel d’ADN SYBR Safe est un colorant d’ADN non toxique et non mutagène qui est plus sûr pour l’utilisateur et pour l’environnement
Applications :
Électrophorèse sur gel d’agarose, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, électrophorèse sur gel de l’acide nucléique et transfert
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Compatible Ladders Échelle d’ADN quantitative à gamme basse E-Gel™
Contenu et stockage • Chaque boîte de gels E-Gel™ 96 contient 8 gels et un manuel
Conserver à température ambiante.
Pourcentage de gel 2%
Type de gel E-Gel
Marqueur ou colorant SYBR Safe
Plage de séparation 100 bp jusqu’à 2 kb
Puits 96 puits
Quantité 8 gels
Conditions d’expédition Température ambiante
Type de produit Gel d’agarose
Stain Type SYBR Safe