Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ 96 Agarose Gels
GREENER_CHOICE
Code produit. 16893806
Click to view available options
Quantité:
4 x 8 gels
8 gels
Plage de séparation:
100 à 2 000 bp
100 bp jusqu’à 2 kb
400 à 10 000 bp
400 bp jusqu’à 10 kb
Type de coloration:
SYBR™ Safe
Éthidium bromure
Pourcentage de gel:
1%
1 %
2%
Conditionnement:
1 pièce
32 pièces
700g
8 pièces
Code produit. 16893806
Marque: Invitrogen™ G720801
Conçu pour une électrophorèse rapide, pratique et sûre des échantillons d’ADN
Invitrogen E-Gel 96 high-throughput precast agarose gels with or without SYBR Safe DNA gel stain are designed for fast, convenient, and safe DNA sample electrophoresis. Each E-Gel agarose gel cassette contains all components required for efficient gel separation and analysis—just load your samples and run.
Les gels d’agarose prémoulés à débit élevé Invitrogen E-Gel 96 avec colorant de gel d’ADN SYBR Safe sont conçus pour une électrophorèse rapide, pratique et sans danger des échantillons d’ADN. Chaque cassette de gel d’agarose E-Gel contient tous les composants et la coloration nécessaires à une séparation efficace du gel et à l’analyse — il suffit de charger vos échantillons et de lancer le cycle.
Le format unique à 96 puits décalés offre une longueur de migration de 1,6 cm qui permet de résoudre les fragments d’ADN entre 100 bp et 10 kb. Chaque gel contient 96 voies d’échantillonnage et 8 voies de marquage, idéales pour la sélection de multiples produits PCR, préparations de plasmides et digestion par restriction. Le format de chargement E-Gel 96 est compatible avec les pipettes multicanaux et les robots de manipulation de liquides à 8, 12 et 96 embouts les plus couramment utilisés. Avec une durée d’exécution de 12 minutes, jusqu’à 20 000 échantillons peuvent être résolus en une seule journée.
Chaque cassette est étiquetée individuellement avec un code-barres EAN39 reconnu par la plupart des lecteurs de codes-barres robotisés disponibles dans le commerce.
Caractéristiques des gels E-Gel 96 :
Analyse à débit élevé : contient 96 voies d’échantillonnage et 8 voies de marquage
Automatisation compatible : convient à une utilisation avec les pipettes multicanaux et les robots de manipulation de liquides couramment utilisés à 8, 12 et 96 embouts
Évolution : résolution jusqu’à 384 échantillons en un seul cycle en combinant jusqu’à quatre unités E-Base mère et fille
Choix plus sûr : contient un colorant d’ADN SYBR Safe, une alternative plus sûre au bromure d’éthidium
Hautes performances : détecte 2 à 3 ng d’ADN d’échantillon avec un temps de séparation de ∼ 12 minutes seulement
Option plus sûre
Choisissez les gels colorés d’ADN SYBR Safe pour minimiser l’exposition à des facteurs dangereux et mutagènes tels que le bromure d’éthidium ou les UV. Les gels d’agarose E-Gel prémoulés avec SYBR Safe, en combinaison avec une transilllumination à lumière bleue, offrent une meilleure intégrité de l’échantillon et un environnement de travail plus sûr.
Contrairement au bromure d’éthidium, la coloration d’ADN la plus couramment incorporée dans les gels d’agarose, la coloration de gel d’ADN SYBR Safe est une coloration d’ADN non toxique et non mutagène qui est plus sûre pour l’utilisateur et l’environnement et qui peut réduire les frais généraux institutionnels liés à l’élimination.
Analyse rapide et pratique
Les gels d’agarose E-Gel permettent une analyse rapide et de hautes performances avec une sensibilité de détection de 2 à 3 ng d’ADN d’échantillon par bande et une durée de séparation 2 à 3 fois plus rapide que celle des gels classiques que vous versez vous-mêmes. Chaque gel d’agarose E-Gel contient de l’agarose, des électrodes, un colorant d’ADN SYBR Safe et un système d’échange d’ions sans tampon conditionné dans une cassette sèche jetable. La technologie E-Gel n’exige aucune préparation de gel ou de tampon ni aucune étape de coloration de gel. Chargez simplement vos échantillons et lancez le cycle.
Marqueurs d’acides nucléiques
Pour une analyse d’ADN optimale sur les gels d’agarose E-Gel 96, nous recommandons l’échelle d’ADN à plage élevée E-Gel 96 spécialement formulée (n° de réf. 12352019) ou une échelle d’ADN quantitative à plage basse E-Gel (n° de réf. n° 12373031) Nos échelles prêtes à l’emploi de haute qualité sont formulées à l’aide de fragments d’ADN individuels purifiés par chromatographie et conviennent au stockage à température ambiante.
Dispositifs de migration et d’imagerie
Les gels d’agarose E-Gel à débit élevé nécessitent le dispositif d’électrophorèse E-Base pour la migration du gel.
Disponibles dans une variété de formats de gel
Les gels d’agarose E-Gel sont disponibles dans divers pourcentages de gels, colorants et formats de puits. Les gels d’agarose E-Gel 96 et 48 à débit élevé avec SYBR Safe sont disponibles en pourcentage de gel de 1 % et 2 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Compatible Ladders Marqueur d’ADN gamme haute E-Gel™ 96
Contenu et stockage • Chaque boîte contient 8 gels
Stocker impérativement à température ambiante. Ne pas congeler.
Éviter les endroits frais à proximité de congélateurs ou de tout autre environnement non contrôlé.
Pourcentage de gel 1%
Type de gel E-Gel
Type de produit Gel d’agarose
Plage de séparation 400 bp jusqu’à 10 kb
Type de coloration SYBR™ Safe
Puits 96 + 8 puits
Concept écologique Moins de risques
Quantité 8 gels