Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ EX Double Comb Agarose Gels
Code produit 17115632
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 gels
2 x 10 gels
5 x 10 gels
Plage de séparation:
100 bp jusqu’à 5 kb
50 bp jusqu’à 2 kb
Pourcentage de gel:
1%
2%
Conditionnement:
10 pièces
20 pièces
50 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Plage de séparation Pourcentage de gel unitSize
17115632 10 gels 100 bp jusqu’à 5 kb 1% 10 pièces
17126378 2 x 10 gels 100 bp jusqu’à 5 kb 1% 20 pièces
17136378 5 x 10 gels 100 bp jusqu’à 5 kb 1% 50 pièces
16865321 10 gels 50 bp jusqu’à 2 kb 2% 10 pièces
16875321 2 x 10 gels 50 bp jusqu’à 2 kb 2% 20 pièces
16885321 5 x 10 gels 50 bp jusqu’à 2 kb 2% 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17115632 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A42345
Offres à durée limitée sur une sélection d'articles indispensables en biologie moléculaire
Utilisez le code promo 27945
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 29-07-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les gels d’agarose prémoulés Invitrogen™ E-Gel™ EX à double peigne sont conçus pour l’électrophorèse des échantillons d’ADN ultrasensible et pratique, en seulement 5 à 10 minutes.
Invitrogen E-Gel EX Double Comb precast agarose gels are designed for ultrasensitive and convenient DNA sample electrophoresis in as little as 5–8 minutes. Each E-Gel EX Double Comb gel cassette contains all components and stain required for efficient gel separation and analysis—just load your samples and run. E-Gel EX Double Comb gels are ideal for analyzing PCR products, restriction digests, plasmid preparations, and genotyping samples.
Les gels d’agarose prémoulés Invitrogen™ E-Gel™ EX à double peigne sont conçus pour l’électrophorèse des échantillons d’ADN ultrasensible et pratique en 5–10 minutes. Chaque cassette de gel à double peigne E-Gel™ EX contient tous les composants et la coloration nécessaires à une séparation efficace du gel et à l’analyse : chargez simplement vos échantillons et lancez le cycle. Les gels à double peigne E-Gel™ EX sont parfaits pour analyser les produits PCR, les digestions par des enzymes de restriction, les préparations de plasmides ou les échantillons de génotypage.
Caractéristiques des gels d’agarose à double peigne E-Gel™ EX :
  • Installation instantanée—Les gels d’agarose E-Gel™ prémoulés sont prêts à l’emploi, aucune préparation de gel ou de tampons supplémentaires n’est nécessaire
  • Haute sensibilité—Détecte 1 ng de l’échantillon d’ADN
  • Analyse rapide—Séparation complète des échantillons d’ADN en 5–10 minutes
  • Contrôle du processus—visualisation de la migration des échantillons d’ADN en temps réel
  • Accès facile à l’échantillon—la cassette ouvrable permet un accès facile dans le gel pour une excision ou un transfert pratique de l’échantillon d’ADN sur les membranes
  • Idéal pour l’ADN—Idéal pour l’analyse d’échantillons d’ADN
Détection ultra sensible de l’ADN
Les gels E-Gel™ EX double peigne comprennent le colorant ADN SYBR Gold et ont été développés pour une sensibilité ultime, démontrant une sensibilité jusqu’à cinq fois supérieure à celle des gels comparables contenant du bromure d’éthidium. Cette sensibilité supérieure permet d’utiliser une quantité d’échantillons moindre, vous faisant ainsi gagner du temps et de l’argent.
Analyse rapide et pratique
Les gels E-Gel™ EX double peigne sont nos gels d’agarose avec la résolution la plus rapide, ce qui permet l’analyse des échantillons en 5 à 10 minutes. Chaque gel d’agarose à double peigne E-Gel™ EX contient de l’agarose, des électrodes, du colorant ADN SYBR Gold et un système d’échange d’ions sans tampon conditionné dans une cassette jetable sèche. La technologie E-Gel™ n’exige ni une préparation de gel ou de tampon ni une étape de coloration de gel. Chargez simplement vos échantillons et lancez le cycle.
Surveillance en direct de la migration d’ADN
Les gels E-Gel™ EX double peigne comprennent le colorant sur gel ADN SYBR Gold II avec une longueur d’onde d’excitation dans le spectre bleu clair. Lorsqu’il est utilisé sur le dispositif d’électrophorèse E-Gel™ Power Snap avec transilluminateur intégré bleu clair, cela permet une surveillance en temps réel fiable de la migration de l’ADN sans provoquer de risque pour les yeux ou de risque d’endommager l’échantillon, contrairement à l’éclairage UV.
Accès facile au gel
Les cassettes à double peigne E-Gel™ EX sont conçues pour être ouvertes facilement avec un couteau à gel (réf. n° EI9010), pour une excision facile de bandes spécifiques ou le transfert du gel vers une membrane pour une analyse par transfert Southern.
Marqueurs des acides nucléiques
Pour une analyse d’ADN optimale sur les gels E-Gel™ EX double peigne, nous recommandons l’échelle d’ADN E-Gel™ 1 Kb Plus Express spécialement formulée (réf. 10488091), l’échelle d’ADN 50 bp E-Gel™ (réf. 10488099) ou le marqueur d’ADN à plage élevée E-Gel™ 96 (réf. Réf. 12352019). Nos échelles prêtes à l’emploi de haute qualité sont formulées à l’aide de fragments d’ADN purifiés par chromatographie individuels et conviennent au stockage à température ambiante.
Dispositifs d’exécution et d’imagerie
Les gels E-Gel™ EX à double peigne requièrent le système d’électrophorèse Invitrogen E-Gel™ Power Snap pour l’exécution et la visualisation du gel. Le système comprend un dispositif d’électrophorèse et une caméra pour une séparation et une analyse rapides et pratiques du gel E-Gel™ EX double peigne.
Disponibles en plusieurs formats de gel
Les gels d’agarose E-Gel™ sont disponibles dans divers formats de pourcentage de gel, de coloration et de puits. Les gels E-Gel™ EX double peigne de 22 puits sont disponibles en gel de 1 % et 2 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Compatible Ladders Échelle d’ADN E-Gel™ 1 Kb Plus Express
Contenu et stockage • Chaque boîte contient 10 gels
Stocker impérativement à température ambiante. Ne pas congeler.
Éviter les endroits frais à proximité de congélateurs ou de tout autre environnement non contrôlé.
Pourcentage de gel 1%
Type de gel E-Gel
Marqueur ou colorant SYBR Gold
Plage de séparation 100 bp jusqu’à 5 kb
Puits 22 puits
Quantité 10 gels
Modèle de puits Double peigne
Type de produit Gel d’agarose