Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Camera
Description
Includes
Caméra E-Gel Power Snap
La caméra E-Gel Power Snap est conçue pour assurer une documentation et une capture rapide et sans effort d’images sur gel d’agarose E-Gel lorsqu’elle est utilisée avec le dispositif d’électrophorèse E-Gel Power Snap (G8100)*. La caméra E-Gel Power Snap sans câble, facile à connecter, s’intègre parfaitement dans l’appareil, permettant une capture d’image instantanée pendant l’exécution sans interruption du flux de travail.
La caméra E-Gel Power Snap est optimisée pour une utilisation avec les gels E-Gel EX, E-Gel SYBR Safe, E-Gel Go!, E-Gel CloneWell II et E-Gel SizeSelect II et n’est pas compatible avec les gels colorés au bromure d'éthidium.
Caractéristiques de la caméra E-Gel Power Snap :
- Capture instantanée d’images haute résolution sur gel d’agarose E-Gel
- Ajustement des images sur gel grâce au logiciel intégré facile à utiliser
- Stockage de plusieurs mois de fichiers d’images sur gel à l’aide de la mémoire interne de la caméra
- Flux de tâches ne nécessitant aucune intervention grâce à une fonction de capture automatique
Capture instantanée et intégration transparente
Capturez des images de gel d’agarose E-Gel haute résolution en déplacement grâce à la caméra E Gel Power Snap simple d'utilisation. La caméra est directement reliée au dispositif d’électrophorèse E-Gel Power Snap et ne nécessite aucune alimentation externe ou connexion à un ordinateur de bureau. Cela offre la possibilité de capturer des images instantanément, sans quitter la paillasse.
Utilisation sans effort
Cette caméra couleur numérique haute résolution capture automatiquement les images sur gel d’agarose E-Gel selon des paramètres d’exposition optimaux, sans avoir besoin de réaliser de mise au point ou d’ajustements des images / gels. L’image auto-exposée peut être affinée manuellement si nécessaire.
Commode
L’écran tactile intégré et le logiciel embarqué de la caméra E-Gel Power Snap offrent une interface intuitive pour une capture et une modification rapides des images sur gel. Stockez les images à l’aide de la mémoire interne Power Snap pendant des mois d’utilisation de l’appareil photo ou transférez facilement les images vers un périphérique de mémoire USB externe.
Liberté de marche
La caméra E-Gel Power Snap dispose d’un flux de travaux de capture automatique de gel. Cela permet la capture d’images multiples à divers intervalles de temps après votre départ. Retrouvez toutes vos images stockées dans la galerie d’images interne lorsque vous revenez.
La caméra E-Gel Power Snap est conçue uniquement pour l’imagerie sur gel d’agarose E-Gel et ne fonctionne que lorsqu'elle est utilisée avec un dispositif d’électrophorèse E-Gel Power Snap.
Warranty
Garantie 1 ans
Specifications
Specifications
| Type | Caméra E-Gel |
| Quantité | 1 camera |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |