Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Electrophoresis Device Starter Kit, CloneWell II 0.8%
Code produit 15766558
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 Kit
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15766558 1 Kit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15766558 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur G8168ST
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Dispositif d’électrophorèse E-Gel Power Snap, lunettes orange, adaptateur de gel d’agarose E-Gel Go!, câble spécifique à chaque région avec adaptateur secteur.
Conçu pour une électrophorèse sur gel d’agarose E-Gel™ rapide et pratique, du chargement des échantillons d’ADN aux images sur gel. Comprend un gel d’agarose E-Gel™ CloneWell™ II, 0,8 %.
The Invitrogen E-Gel Power Snap Electrophoresis Device Starter Kit with 0.8% E-Gel CloneWell II agarose gels provides everything you need for faster and more effective DNA fragment isolation in a cloning workflow.
Le kit de démarrage pour système d’électrophorèse Invitrogen E-Gel Power Snap avec gels d’agarose E-Gel CloneWell II 0,8 % fournit tout ce dont vous avez besoin pour une isolation des fragments d’ADN plus rapide et précise dans une procédure de clonage.
Le kit comprend :
  • 10 gels d’agarose E-Gel CloneWell II avec SYBR Safe, 0,8 % (n° de réf. G661818)
  • Dispositif d’électrophorèse E-Gel Power Snap de réf. G8100)
  • Échelle d’ADN E-Gel 1 Kb Plus Express avec tampon de chargement d’échantillons E-Gel (1X) (n° de cat. 10488091)
Garantie
Garantie 1 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • 1 electrophoresis device
• 10 E-Gel CloneWell II gels
• 1 vial E-Gel 1 Kb Plus Express DNA Ladder
• 1 power adapter
• 1 pair of viewing glasses
Store at room temperature.
Type Kit de démarrage de système d’électrophorèse
Quantité 1 Kit
Conditions d’expédition Température ambiante
Tension max. 240 Vca (alimentation), 48 Vcc (dispositif d’électrophorèse)
Tension 240 VAC