Learn More
Invitrogen™ Kit de démarrage pour dispositif d’électrophorèse E-Gel™ Power Snap, DC Safe 2%
Description
Le kit comprend :
- Dix gels d'agarose E-Gel™ double comb avec coloration de gels d’ADN SYBR Safe, 2 % (N A42348)
- Dispositif d’électrophorèse E-Gel™ Power Snap (n° G8100)
- Échelle d’ADN quantitative à faible portée E-Gel™ avec Tampon de chargement d’échantillon E-Gel™ (1X) (N° de réf.12373031)
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | • Dix gels d’agarose à peigne double E-Gel avec coloration de gels d’ADN SYBR Safe, 2 % (réf. A42348) • Dispositif d’électrophorèse E-Gel Power Snap (réf. G8100) • Échelle d’ADN quantitative à plage basse E-Gel avec tampon de chargement d’échantillons E-Gel (1X) (réf. 12373031) Conserver à température ambiante. |
| Type | Kit de démarrage de système d’électrophorèse |
| Quantité | 1 kit |