Learn More
Invitrogen™ Kit de démarrage pour dispositif d’électrophorèse E-Gel™ Power Snap, EX DC 1 %
Description
The Invitrogen E-Gel Power Snap Electrophoresis Device Starter Kit, EX DC 1%, provides everything you need to quickly start using precast E-Gel EX Double Comb 1% agarose gels on the device.
Le kit comprend :
- Dix™ gels d’agarose double comb E-Gel EX, 1 % (N° de catalogue A42345)
- Dispositif d’électrophorèse E-Gel™ Power Snap (n° G8100)
- Échelle d’ADN E-Gel™ 1-Kb Plus Express avec tampon de chargement d’échantillon E-Gel™ (1X) (n° de catalogue de réf. 10488091)
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | • Ten E-Gel EX Double Comb Agarose Gels, 1% (Cat. No. A42345) • E-Gel Power Snap Electrophoresis Device (Cat. No. G8100) • E-Gel 1-Kb Plus Express DNA Ladder with E-Gel Sample Loading Buffer (1X) (Cat. No. 10488091) Store at room temperature. |
| Dimensions de gel | Mini |
| Type | Kit de démarrage de système d’électrophorèse |
| Quantité | 1 Kit |