Learn More
Invitrogen™ Kit de démarrage pour dispositif d’électrophorèse E-Gel™ Power Snap, EX DC 2%
Description
The Invitrogen E-Gel Power Snap Electrophoresis Device Starter Kit, EX DC 2%, provides everything you need to quickly start using precast E-Gel EX Double Comb 2% agarose gels on the device.
Le kit comprend :
- Dix gels d’agarose double comb E-Gel™ EX, 2 % (N° A42346)
- Dispositif d’électrophorèse E-Gel™ Power Snap (n° G8100)
- Échelle d’ADN E-Gel™ 50 bp avec tampon de chargement d’échantillons E-Gel™ (1X) (N° de réf. 10488099)
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | • Ten E-Gel EX Double Comb Agarose Gels, 2% (Cat. No. A42346) • E-Gel Power Snap Electrophoresis Device (Cat. No. G8100) • E-Gel 50-bp DNA Ladder with E-Gel Sample Loading Buffer (1X) (Cat. No. 10488099) Store at room temperature. |
| Type | Kit de démarrage de système d’électrophorèse |
| Quantité | 1 kit |