Learn More
Invitrogen™ Kit de démarrage pour dispositif d’électrophorèse E-Gel™ Power Snap, SYBR Safe 2 %
Description
The Invitrogen E-Gel Power Snap Electrophoresis Device Starter Kit, SYBR Safe 2%, provides everything you need to quickly start using precast 2% E-Gel agarose gels with SYBR Safe on the device.
- Fournit tout ce dont vous avez besoin pour commencer rapidement à utiliser des gels d’agarose E-Gel prémoulés à 2 % avec SYBR Safe sur le dispositif
Incluent :
- 10 gels d’agarose E-Gel avec SYBR Safe, 2 % (A42135)
- Dispositif d’électrophorèse E-Gel Power Snap (G8100)
- Échelle d’ADN E-Gel 50 pb avec tampon de chargement d’échantillon E-Gel, 1X (10488099)
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | • 1 electrophoresis device • 10 E-Gel agarose gels with SYBR Safe, 2% • 1 vial E-Gel 50 bp DNA Ladder • 1 power adapter • 1 pair of viewing glasses Store at room temperature. |
| Dimensions de gel | Mini |
| Type | Kit de démarrage pour dispositif d’électrophorèse |
| Quantité | 1 Kit |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Tension max. | 240 VAC |