Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Electrophoresis Device Starter Kit, SizeSelect II 2%
Code produit 15756558
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Kit
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15756558 1 Kit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15756558 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur G8162ST
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Dispositif d’électrophorèse E-Gel Power Snap, lunettes orange, adaptateur de gel d’agarose E-Gel Go!, câble spécifique à chaque région avec adaptateur secteur.
Conçu pour une électrophorèse sur gel d’agarose E-Gel™ rapide et pratique, du chargement des échantillons d’ADN aux images sur gel. Comprend un gel d’agarose E-Gel™ SizeSelect™ II, 2 %.
The Invitrogen E-Gel Power Snap Electrophoresis Device Starter Kit with 2% E-Gel SizeSelect II agarose gels provides everything you need for faster and more effective DNA fragment library size selection in a next-generation sequencing (NGS) workflow.
Le kit de démarrage pour système d’électrophorèse Invitrogen E-Gel Power Snap avec gels d’agarose E-Gel SizeSelect II 2 % fournit tout ce dont vous avez besoin pour sélectionner les dimensions des bibliothèques de fragments d’ADN plus vite et plus efficacement, dans une procédure de séquençage de nouvelle génération.
Le kit comprend :
  • 10 gels d’agarose E-Gel SizeSelect II, 2 % (n° de de réf. G661012)
  • Dispositif d’électrophorèse E-Gel Power Snap (n° de réf. G8100)
  • Échelle d’ADN E-Gel Sizing (n° de cat. 10488100)
Garantie
Garantie 1 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • 1 electrophoresis device
• 10 E-Gel SizeSelect II gels
• 1 vial E-Gel Sizing DNA Ladder
• 1 power adapter
• 1 pair of viewing glasses
Store at room temperature.
Type Kit de démarrage de système d’électrophorèse
Quantité 1 Kit
Conditions d’expédition Température ambiante
Tension max. 240 Vca (alimentation), 48 Vcc (dispositif d’électrophorèse)
Tension 240 VAC