Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Electrophoresis System Starter Kit, EX 1%
Description
Includes
Dispositif d’électrophorèse E-Gel Power Snap, caméra E-Gel Power Snap, lunettes orange, adaptateur pour gel d’agarose E-Gel Go!, câble spécifique à la région avec adaptateur secteur.
The Invitrogen E-Gel Power Snap Electrophoresis System Starter Kit, EX 1%, provides everything you need to quickly start using precast E-Gel EX 1% agarose gels on the system for a streamlined gel electrophoresis and gel imaging workflow.
Le kit de démarrage pour système d’électrophorèse Invitrogen E-Gel Power Snap, EX 1 %, fournit tout ce dont vous avez besoin pour commencer rapidement à utiliser les gels d’agarose E-Gel EX 1 % sur votre système, pour une simplification des procédures d’électrophorèse et d’imagerie sur gel.
Le kit comprend :
- 10 gels d’agarose E-Gel EX, 1% (n° de réf. G401001)
- Système d’électrophorèse E-Gel Power Snap (n° de réf. G8300)
- Échelle d’ADN E-Gel 1 kb Plus Express avec tampon de chargement d’échantillons E-Gel (1X) (n° de cat. 10488091)
- Couteau pour ouverture de cassette de gel (n° de cat. EI9010)
Garantie
Garantie 1 ans
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | • 1 electrophoresis device • 1 camera device • 10 E-Gel EX 1% gels • 1 vial E-Gel 1 Kb Plus Express DNA Ladder • 1 power adapter • 1 pair of viewing glasses • 1 knife Store at room temperature. |
| Dimensions de gel | Mini |
| Type | Kit de démarrage de système d’électrophorèse |
| Quantité | 1 Kit |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Tension max. | 240 Vca (alimentation), 48 Vcc (dispositif d’électrophorèse) |
| Tension | 240 VAC |