Learn More
Invitrogen™ Kit de démarrage pour système d’électrophorèse E-Gel™ Power Snap, DC Safe 1 %
Description
Le kit comprend :
- Dix gels d’agarose E-Gel™ double comb avec coloration de gels d’ADN SYBR Safe, 1 % (N° A42347)
- Système d’électrophorèse E-Gel™ Power Snap (réf. G8300)
- Échelle d’ADN E-Gel™ 1-Kb Plus Express avec tampon de chargement d’échantillon E-Gel™ (1X) (n° de catalogue de réf. 10488091)
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | • Dix gels d’agarose à peigne double E-Gel avec coloration de gels d’ADN SYBR Safe, 1 % (réf. A42347) • Système d’électrophorèse E-Gel Power Snap (réf. G8300) • Échelle d’ADN E-Gel 1-Kb Plus Express avec tampon de chargement d’échantillons E-Gel (1X) (réf. 10488091) Conserver à température ambiante. |
| Dimensions de gel | Mini |
| Type | Kit de démarrage de système d’électrophorèse |
| Quantité | 1 kit |