Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Electrophoresis System
Description
Includes
Dispositif d’électrophorèse E-Gel Power Snap, caméra E-Gel Power Snap, lunettes orange, adaptateur pour gel d’agarose E-Gel Go!, câble spécifique à la région avec adaptateur secteur.
Le système d’électrophorèse tout-en-un Invitrogen E-Gel Power Snap est conçu pour réaliser des électrophorèses sur gel d’agarose E-Gel rapides et pratiques, du chargement d’échantillons d’ADN aux images sur gel. Grâce à la technologie de gel d’agarose E-Gel précoulé sec, vous pouvez traiter les échantillons d’ADN en seulement 10 minutes et observer la séparation des échantillons en temps réel. C’est le seul système de paillasse à intégrer parfaitement la séparation d’échantillons d’ADN et l’imagerie sur gel en une seule procédure.
Les caractéristiques du système d’électrophorèse E-Gel Power Snap incluent :
- Rationalisation de l’électrophorèse et de la capture d’images grâce à un système tout-en-un
- Séparation de l’ADN en seulement 10 minutes grâce aux gels d’agarose E-Gel précoulés secs
- Affichage et capture d’échantillons d’ADN en temps réel
- Conçu pour une utilisation sur paillasse efficace et pratique
Compact, rapide et puissant
Le système d’électrophorèse tout-en-un E-Gel Power Snap fournit tout ce dont vous avez besoin pour une électrophorèse sur gel d’ADN et une imagerie sur gel dans un système sur paillasse compact et léger. Le dispositif d’électrophorèse comprend une alimentation, un transilluminateur bleu clair et un filtre ambré. Cela permet la séparation du gel et le suivi en temps réel des échantillons sur gels d’agarose E-Gel précolorés avec les colorants pour ADN SYBR Gold II ou SYBR Safe. Le dispositif comprend des protocoles préprogrammés pour chaque type de gel d’agarose E-Gel compatible.
Capture d’image instantanée
Capture d’images haute résolution sur gel d’agarose E-Gel grâce à la caméra facile à utiliser. E Gel Power Snap incluse. La caméra est directement reliée au dispositif d’électrophorèse et ne nécessite aucune alimentation externe ou connexion à un ordinateur de bureau. Cela offre la possibilité de capturer des images immédiatement sans quitter la paillasse.
Pensé pour vous simplifier la vie
L’écran tactile et le logiciel embarqué de la caméra E-Gel Power Snap offrent une interface intuitive pour une capture et une modification rapides d’images sur gel. Stockez des images grâce à la mémoire de stockage interne Power Snap pendant plusieurs mois d’utilisation de la caméra ou transférez facilement les images sur une clé USB externe.
Facilité d’emploi inégalée des gels d’agarose E-Gel précoulés à sec
Analyser des échantillons d’ADN en moins de 10 minutes grâce à des gels d’agarose E-Gel précolorés, à sec et précoulés. La technologie de gel d’agarose E-Gel pré-moulé sec offre vitesse et confort en éliminant tout besoin de préparation ou de coloration de gel. Les gels d’agarose E-Gel sont disponibles avec plusieurs pourcentages de gel et deux colorants d’ADN au choix.
Le système d’électrophorèse E-Gel Power Snap est compatible avec tous les gels d’agarose E-Gel précoulés à faible débit, y compris les gels E-Gel EX, E-Gel SYBR Safe, E-Gel Go!, E-Gel CloneWell II, et E-Gel SizeSelect II*.
Idéal pour les procédures de clonage
La lumière bleue émise par le transilluminateur du système d’électrophorèse E-Gel Power Snap assure une sécurité maximale à l’utilisateur et des résultats d’efficacité de clonage améliorée par rapport au bromure d’éthidium / UV quand le dispositif est utilisé avec des gels d’agarose E-Gel CloneWell II.
*Le système d’électrophorèse E-Gel Power Snap prend également en charge les cassettes de gel d’agarose à peigne unique et à double peigne E-Gel colorées au bromure d’éthidium. Les gels colorés à base de bromure d’éthidium ne sont pas adaptés à l’imagerie avec la caméra E-Gel Power Snap.
Garantie
Garantie 1 ans
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | • 1 dispositif d’électrophorèse • 1 caméra • 1 adaptateur secteur • 1 paire de lunettes de visualisation • 1 E-Gel Go! Adaptateur |
| Type | Système d’électrophorèse sur gel horizontale |
| Quantité | 1 système |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Tension max. | 48 Vcc |