Learn More
Invitrogen™ Systèmes d’électrophorèse E-Gel™ Power Snap Plus avec garantie standard de 1 an
Code produit 17656895
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Caméra E-Gel
Système d’électrophorèse sur gel horizontale
Unité d’électrophorèse sur gel horizontale
Comprend:
Caméra uniquement
Dispositif d’électrophorèse avec caméra intégrée, E-Gel 48 1 % avec SYBR Safe, dongle WiFi
Dispositif d’électrophorèse avec caméra intégrée, E-Gel 48 2 % avec SYBR Safe, dongle WiFi
Dispositif d’électrophorèse avec caméra intégrée, E-Gel 96 1 % avec SYBR Safe, dongle WiFi
Dispositif d’électrophorèse avec caméra intégrée, E-Gel 96 2 % avec SYBR Safe, dongle WiFi
Dispositif d’électrophorèse avec caméra intégrée, dongle WiFi
Dispositif d’électrophorèse uniquement
Type de gel:
E-Gel 48 1 % avec SYBR Safe
E-Gel 48 2% avec SYBR Safe
E-Gel 96 1 % avec SYBR Safe
E-Gel 96 2 % avec SYBR Safe
Non inclus
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Comprend Type de gel Conditionnement
17656895 Caméra E-Gel Caméra uniquement Non inclus 1 pièce
17866531 Unité d’électrophorèse sur gel horizontale Dispositif d’électrophorèse uniquement Non inclus 1 pièce
17732069 Système d’électrophorèse sur gel horizontale Dispositif d’électrophorèse avec caméra intégrée, dongle WiFi Non inclus 1 pièce
17742069 Système d’électrophorèse sur gel horizontale Dispositif d’électrophorèse avec caméra intégrée, E-Gel 48 1 % avec SYBR Safe, dongle WiFi E-Gel 48 1 % avec SYBR Safe 1 pièce
17752069 Système d’électrophorèse sur gel horizontale Dispositif d’électrophorèse avec caméra intégrée, E-Gel 48 2 % avec SYBR Safe, dongle WiFi E-Gel 48 2% avec SYBR Safe 1 pièce
17762069 Système d’électrophorèse sur gel horizontale Dispositif d’électrophorèse avec caméra intégrée, E-Gel 96 1 % avec SYBR Safe, dongle WiFi E-Gel 96 1 % avec SYBR Safe 1 pièce
17772069 Système d’électrophorèse sur gel horizontale Dispositif d’électrophorèse avec caméra intégrée, E-Gel 96 2 % avec SYBR Safe, dongle WiFi E-Gel 96 2 % avec SYBR Safe 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 17656895 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur G9200
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
E-Gel Power Snap Plus est un système d’électrophorèse sur gel d’agarose E-Gel™ à haut débit qui offre une solution d’analyse rapide, pratique et rationalisée de l’électrophorèse des acides nucléiques.
Le système d’électrophorèse tout-en-un E-Gel Power Snap Plus Invitrogen est conçu pour réaliser des électrophorèses sur gel d’agarose E-Gel à haut débit rapides et pratiques, du chargement d’échantillons d’ADN à l’imagerie sur gel. Grâce à la technologie de gel d’agarose E-Gel précoulé à sec, vous pouvez traiter les échantillons d’ADN en seulement 10 minutes et observer la séparation des échantillons en temps réel. C’est le seul système de paillasse à intégrer parfaitement la séparation d’échantillons d’ADN à haut débit et l’imagerie sur gel en un seul flux de travail.
Features of the E-Gel Power Snap Plus Electrophoresis system include:
  • Streamline electrophoresis and image capture with an all-in-one system
  • Compatible with 11- to 96-well E-Gel agarose gels
  • View and capture DNA samples in real-time
  • Access your images anywhere using the built-in Thermo Fisher Connect and network compatibility
Small, fast, and powerful
The all-in-one E-Gel Power Snap Plus Electrophoresis System provides everything you need for DNA gel electrophoresis and gel visualization in a small lightweight benchtop system. The system includes an electrophoresis power supply, blue-light transilluminator, amber filter, and adapter for 11- to 22-well E-Gel agarose gels. This enables gel separation and real-time sample tracking on E-Gel agarose gels pre-stained with SYBR Safe or SYBR Gold II DNA stains. The device arrives with pre-programmed protocols for each type of compatible E-Gel agarose gel.
Instant capture and seamless integration
Capture high-resolution E-Gel agarose gel images with the included easy-to-use E-Gel Power Snap Plus Camera. The camera is directly docked to the E-Gel Power Snap Electrophoresis Device, requiring no external power supply or connection to a desktop computer. The E-Gel Power Snap Plus Camera is also compatible with the included WiFi dongle and has an ethernet port, so you can export your experimental data to the cloud or internal servers for maximum convenience.
Unsurpassed convenience of dry precast E-Gel agarose gel
Run DNA samples in as little as 10 minutes with dry, precast, pre-stained E-Gel agarose gels. The E-Gel dry precast agarose gel technology provides speed and convenience, eliminating any need for gel preparation or staining. E-Gel agarose gels are available in a variety of gel percentage and a choice of two DNA stains. The E-Gel Power Snap Plus Electrophoresis Device is compatible with high-throughput E-Gel 48 and E-Gel 96 gels with SYBR Safe*. A provided adapter extends compatibility to low-throughput E-Gel precast agarose gels, including E-Gel EX, E-Gel SYBR Safe, E-Gel CloneWell II, and E-Gel SizeSelect II gels*.
Safer workflows
The blue light emitted by the E-Gel Power Snap Plus Electrophoresis Device transilluminator ensures maximum possible safety to the user and the samples. A combination of blue light and amber filter also offers real-time viewing of the migration of your samples. The E-Gel Power Snap Plus system is a perfect choice for routine PCR fragment analysis, genotyping, and other applications requiring high-throughput. The compatibility with E-Gel CloneWell II gels also makes it a great choice for a safer cloning workflow with increased efficiency.
Made for convenience
The integrated E-Gel Power Snap Plus Camera (available separately as G9201) touch-screen and on-board software provide an intuitive interface for quick gel image capture and editing. The device also offers built in E-Gel 96 deconvolution into several more readable formats. You can store images in the internal memory of the Power Snap Plus system, on our Thermo Fisher Connect cloud-based platform, or on local network drive to further optimize your workflow.
*The E-Gel Power Snap Plus Electrophoresis System also supports ethidium bromide-stained E-Gel high- and low- throughput agarose gels. The ethidium bromide-stained gels are not suitable for imaging with the E-Gel Power Snap Camera or real-time view.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description E-Gel™ Power Snap Plus Camera
Méthode de détection Fluorescence, lumière bleue
À utiliser avec (équipement) E-Gel Power Snap Plus Electrophoresis Device
Type Caméra E-Gel
Pourcentage de gel Not Included
Type de gel Non inclus
Comprend Caméra uniquement
Quantité 1 camera
Garantie Garantie standard de 1 an incluse