Learn More
Invitrogen™ Systèmes d’électrophorèse E-Gel™ Power Snap Plus avec garantie standard de 1 an
Descrizione
Le système d’électrophorèse tout-en-un E-Gel Power Snap Plus Invitrogen est conçu pour réaliser des électrophorèses sur gel d’agarose E-Gel à haut débit rapides et pratiques, du chargement d’échantillons d’ADN à l’imagerie sur gel. Grâce à la technologie de gel d’agarose E-Gel précoulé à sec, vous pouvez traiter les échantillons d’ADN en seulement 10 minutes et observer la séparation des échantillons en temps réel. C’est le seul système de paillasse à intégrer parfaitement la séparation d’échantillons d’ADN à haut débit et l’imagerie sur gel en un seul flux de travail.
Les caractéristiques du système d’électrophorèse E-Gel Power Snap Plus incluent :
• Rationalisez l’électrophorèse et la capture d’images grâce à un système tout-en-un
• Compatible avec les gels d’agarose E-Gel de 11 à 96 puits
• Affichage et capture d’échantillons d’ADN en temps réel
• Accédez à vos images n’importe où en utilisant le système intégré Thermo Fisher Connect et la compatibilité réseau
Petit, rapide et puissant
Le système d’électrophorèse E-Gel Power Snap Plus tout-en-un offre tout ce dont vous avez besoin pour l’électrophorèse sur gel d’ADN et la visualisation sur gel dans un petit système de paillasse léger. Le système comprend une alimentation d’électrophorèse, un transilluminateur de lumière bleue, un filtre ambré et un adaptateur pour gels d’agarose E-Gel de 11 à 22 puits. Cela permet la séparation du gel et le suivi en temps réel des échantillons sur gels d’agarose E-Gel précolorés avec les colorants pour ADN SYBR Gold II ou SYBR Safe. Le dispositif comprend des protocoles préprogrammés pour chaque type de gel d’agarose E-Gel compatible.
Capture instantanée et intégration transparente
Capturez des images de gel d’agarose E-Gel haute résolution avec la caméra E-Gel Power Snap Plus simplicité d’utilisation incluse. La caméra est directement reliée au dispositif d’électrophorèse E-Gel Power Snap et ne nécessite aucune alimentation externe ou connexion à un ordinateur de bureau. La caméra E-Gel Power Snap Plus est également compatible avec le dongle WiFi inclus et dispose d’un port Ethernet, vous permettant ainsi d’exporter vos données expérimentales vers le cloud ou les serveurs internes pour un maximum de commodité.
Facilité d’emploi inégalée du gel d’agarose E-Gel précoulé à sec
Analysez des échantillons d’ADN en moins de 10 minutes grâce à des gels d’agarose E-Gel précolorés, à sec et précoulés. La technologie de gel d’agarose E-Gel pré-moulé sec offre vitesse et confort en éliminant tout besoin de préparation ou de coloration de gel. Les gels d’agarose E-Gel sont disponibles avec plusieurs pourcentages de gel et avec deux colorants d’ADN au choix. Le dispositif d’électrophorèse E-Gel Power Snap Plus est compatible avec les gels E-Gel 48 et E-Gel 96 à haut débit avec SYBR Safe*. Un adaptateur fourni étend la compatibilité aux gels d’agarose précoulés E-Gel à faible débit, notamment les gels E-Gel EX, E-Gel SYBR Safe, E-Gel CloneWell II et E-Gel SizeSelect II*.
Flux de travail plus sûrs
La lumière bleue émise par le transilluminateur du dispositif d’électrophorèse E-Gel Power Snap Plus garantit une sécurité maximale possible à l’utilisateur et aux échantillons. Une combinaison de la lumière bleue et du filtre ambré permet également de visualiser en temps réel la migration de vos échantillons. Le système E-Gel Power Snap Plus est le choix idéal pour l’analyse de routine des fragments de PCR, le génotypage et d’autres applications nécessitant un haut débit. La compatibilité avec les gels E-Gel CloneWell II en fait également un choix idéal pour un flux de travail de clonage plus sûr avec une efficacité accrue.
Pensé pour vous simplifier la vie
L’écran tactile et le logiciel embarqué de la caméra E-Gel Power Snap Plus (disponibles séparément, réf. G9201) intégrés offrent une interface intuitive pour une capture et une modification rapides d’images sur gel. Le dispositif offre également une déconvolution E-Gel 96 intégrée dans plusieurs formats plus lisibles. Vous pouvez stocker des images dans la mémoire interne du système Power Snap Plus, sur notre plateforme basée sur le cloud Thermo Fisher Connect ou sur un disque réseau local pour optimiser davantage votre flux de travail.
*Le système d’électrophorèse E-Gel Power Snap Plus prend également en charge les gels d’agarose à faible et haut débit E-Gel colorés au bromure d’éthidium. Les gels colorés au bromure d’éthidium ne sont pas adaptés à l’imagerie avec la caméra E-Gel Power Snap ou la visualiser en temps réel.
Specifica
Specifica
| Description | Système d’électrophorèse E-Gel™ Power Snap Plus |
| Méthode de détection | Fluorescence, lumière bleue |
| À utiliser avec (application) | Analyses d’acides nucléiques |
| Gel Compatibility | Gels d’agarose E-Gel avec colorants SYBR |
| Running Time | 8 à 40 min. |
| Type | Système d’électrophorèse sur gel horizontale |
| Pourcentage de gel | Not Included |
| Type de gel | Non inclus |
| Comprend | Dispositif d’électrophorèse avec caméra intégrée, dongle WiFi |
| Quantité | 1 système |
| Vedi altri risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.