Learn More
Invitrogen™ Gels d’agarose E-Gel™ SizeSelect™ II, 2 %.
Code produit 15786548
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 gels
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15786548 10 gels 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15786548 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur G661012
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Comprend 10 gels et 1 flacon de tampon de chargement d’échantillons 10X
Méthode la plus pratique pour la sélection de la taille des bibliothèques d’ADN pour les applications de séquençage nouvelle génération. Récupérez votre bibliothèque d’ADN en 3 étapes simples.
L’électrophorèse sur gels d’agarose E-Gel SizeSelect II est une méthode pratique pour la sélection de la taille des bibliothèques d’ADN pour les applications de séquençage nouvelle génération (NGS). Les gels E-Gel SizeSelect II vous permettent de séparer et de récupérer lʼADN à des fins de construction de bibliothèque et ce, en trois étapes très simples : chargement, migration et récupération.
Les gels d’agarose E-Gel SizeSelect II vous permettre de :
  • Gagner du temps — nul besoin de préparer un gel et de purifier sur gel après électrophorèse
  • Simplifier la récupération dʼADN — lʼADN purifié peut être extrait du puits de récupération directement, avec une pipette
  • Améliorer la cohérence entre les résultats — la sélection de la taille est précise et constante
Sélection rapide, simple et précise des dimensions de l’ADN en trois étapes
La sélection des dimensions de la bibliothèque de fragments d’ADN avec les gels prémoulés E-Gel SizeSelect II est une procédure simple en 3 étapes qui rend inutile toute étape conventionnelle de purification du gel. Pour extraire la bande d’ADN d’intérêt, il suffit de charger l’échantillon dans les puits de chargement, faire migrer le gel jusqu’à ce que la bande atteigne les puits de récupération et récupérer l’échantillon. La bibliothèque de fragments qui en résulte met en évidence une séparation nette des fragments et est prête à être utilisée dans un flux de travaux NGS sans aucun besoin de ré-purification. Plusieurs bandes du puits de chargement peuvent être recueillies au cours d’une seule migration de gel.
Les bibliothèques de fragments d’ADN extraits sur gels E-Gel SizeSelect II sont compatibles avec les flux de travaux du séquençage Ion Torrent.
Contrôle en temps réel de l’échantillon
Le coloration de gels d’ADN SYBR Gold II est incorporé dans le gel lui-même, ce qui vous permet de contrôler visuellement la progression de la migration des bandes d’ADN sur le transilluminateur de lumière bleue du dispositif d’électrophorèse E-gel Power Snap. Le gel possède des marques de référence pour un meilleur contrôle de l’échantillon avant de procéder à l’étape de récupération de l’échantillon. Si l’ADN cible passe le puits de récupération, le protocole d’inversion de migration permet de recapturer la bande d’ADN.
Permet d’obtenir de meilleurs résultats
Même une exposition de courte durée de votre échantillon d’ADN à la lumière UV pendant la visualisation peut endommager l’ADN. L’utilisation conjointe des gels E-Gel SizeSelect II et du transilluminateur de lumière bleue minimise le risque d’endommagement aux UV par rapport à un flux de travaux de purification conventionnelle du gel. Le fait de pouvoir accéder directement à votre échantillon depuis le puits de récupération vous permet dʼéviter dʼavoir à couper les bandes de gel et risquer ainsi de perdre votre ADN au cours dʼune étape de purification du gel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Compatible Ladders Échelle d’ADN de dimensionnement E-Gel™
Contenu et stockage Stocker à température ambiante.
Pourcentage de gel 2%
Type de gel E-Gel
Marqueur ou colorant SYBR Gold
Puits 7 puits
Quantité 10 gels
Conditions d’expédition Température ambiante
Type de produit Gel d’agarose