Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Sizing DNA Ladder
Code produit 15756548
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 applications
Conditionnement:
100 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15756548 100 applications 100 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15756548 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 10488100
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Échelle d’ADN et un flacon tampon de chargement d’échantillons 1X E-Gel™
Échelle d’ADN prête à l’emploi pour une utilisation avec les gels d’agarose E-Gel™ prémoulés à débit standard.
L’échelle d’ADN E-Gel Sizing Invitrogen est conçue pour le dimensionnement et la quantification approximative de l’ADN double brin dans la plage de 50 à 1 500 bp. L’échelle d’ADN E-Gel Sizing est constituée de 19 fragments d’ADN individuels purifiés par chromatographie avec des bandes de référence à 1 000, 500 et 200 bp pour faciliter l’orientation.
L’échelle d’ADN E-Gel Sizing est spécifiquement formulée pour des performances optimales sur les gels d’agarose E-Gel pré-moulés.
Points forts de l’échelle d’ADN E-Gel Sizing :
  • Performance—optimisée pour une utilisation sur les gels d’agarose E-Gel SizeSelect ll
  • Bandes transparentes et nettes—fragments purifiés par chromatographie pour des résultats cohérents et fiables, stables à température ambiante pendant un maximum de six mois
  • Prête à l’emploi—pré-mélangée avec un tampon de chargement
  • Pratique : fournie avec un tampon de chargement d’échantillons 1X E-Gel
  • Précise : quantité d’ADN exacte dans chaque bande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • 2 x 1,25 ml d’échelle d’ADN E-Gel Sizing,
• 1,25 ml de tampon de chargement d’échantillons E-Gel 1X,
Conserver à température ambiante ou à 4°C jusqu’à 6 mois.
Pour des périodes plus longues, stocker à -20°C.
Concentration 0,002 µg/µl
Type de gel Agarose
Prêt à charger Oui
Volume de chargement des échantillons 1,25 mL
Plage de dimensions 50 bp à 1500 bp
Volume (métrique) 2 x 1,25 ml
Compatibilité du gel E-Gels à peigne unique, E-Gels SizeSelect™ II.
Quantité 100 applications
Conditions d’expédition Approuvée pour l’expédition à température ambiante, sur de la glace humide ou de la neige carbonique
Technologie Fragments d’ADN individuels purifiés par chromatographie
Type de produit Échelle d’ADN