Learn More
(E)-Hexadec-9-enoic acid, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31032514
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
250 mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31032514 100 mg
31019298 25 mg
31030755 250 mg
31014981 5 mg
31030346 50 mg
31018009 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 31032514 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD146662100mg
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau (E)-Hexadec-9-enoic acid
CAS 10030-73-6
Formule moléculaire C16H30O2
Numéro MDL MFCD00067230
Quantité 100 mg
SMILES CCCCCC/C=C/CCCCCCCC(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 254.41
Pourcentage de pureté 98%