Learn More
Descripción
- Grâce à la plaque ajustée (190 mm x 400 mm), l'agitateur magnétique ne vacille pas et ne glisse pas.
- Un treuil pour une utilisation manuelle et un système de fixation pour des barres de support supplémentaires sur le cric de laboratoire sont tous deux inclus, pour une fixation sécurisée de vos installations.
- La hauteur peut être réglée de 100 mm à 275 mm, ce qui correspond à une levée verticale de 175 mm.
- Compatible avec l'agitateur magnétique Hei-PLATE Mix 'n' Heat Ultimate.
Especificaciones
Especificaciones
| Matériau | Métal |
| Hauteur (métrique) | 100 à 275 mm |
| Type de produit | Elevador de gato |
| Autoclavable | Autoclavable |
| À utiliser avec (équipement) | Agitateur magnétique final Hei-PLATE Mélange de la « température » |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?