Learn More
(E)-Chlorhydrate d’Olopatadine (Chlorhydrate d’Olopatade), TRC
Code produit 30005068
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30005068 1 mg 1mg
30005940 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30005068 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO5750051MG
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 949141-22-4
Formule moléculaire C21 H23 N O3 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 373.87
Synonyme (11E)-11-[3-(Dimethylamino)propylidene]-6,11-dihydrodibenz[b,e]oxepin-2-acetic Acid Hydrochloride (1:1), (E)-Olopatadine Hydrochloride
Nom IUPAC 2-[(11E)-11-[3-(diméthylamino)propylidène]-6H-benzo[c][1]benzoxépine-2-yl]acide acétique ; Chlorhydrate
SMILES Cl.CN(C)CC\C=C\1/c2ccccc2COc3ccc(CC(=O)O)cc13
Spécification
Nom chimique ou matériau (E)-Olopatadine hydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C21H23NO3.ClH/c1-22(2)11-5-8-18-17-7-4-3-6-16(17)14-25-20-10-9-15(12-19(18)20)13-21(23)24;/h3-4,6-10,12H,5,11,13-14H2,1-2H3,(H,23,24);1H/b18-8+;
Poids de la formule 373.1445
Pourcentage de pureté >95%