Learn More
(E)-Chlorhydrate d’Olopatadine (Chlorhydrate d’Olopatade), TRC
Code produit 30005940
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30005940 10 mg 10mg
30005068 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30005940 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO57500510MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 949141-22-4
Formule moléculaire C21 H23 N O3 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 373.87
Synonyme (11E)-11-[3-(Dimethylamino)propylidene]-6,11-dihydrodibenz[b,e]oxepin-2-acetic Acid Hydrochloride (1:1), (E)-Olopatadine Hydrochloride
Nom IUPAC 2-[(11E)-11-[3-(diméthylamino)propylidène]-6H-benzo[c][1]benzoxépine-2-yl]acide acétique ; Chlorhydrate
SMILES Cl.CN(C)CC\C=C\1/c2ccccc2COc3ccc(CC(=O)O)cc13
Spécification
Nom chimique ou matériau (E)-Olopatadine hydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C21H23NO3.ClH/c1-22(2)11-5-8-18-17-7-4-3-6-16(17)14-25-20-10-9-15(12-19(18)20)13-21(23)24;/h3-4,6-10,12H,5,11,13-14H2,1-2H3,(H,23,24);1H/b18-8+;
Poids de la formule 373.1445
Pourcentage de pureté >95%