Learn More
(E)-Thiothixène, TRC
Code produit 30449571
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30449571 1 mg -
30452202 10 mg -
30453038 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30449571 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT3752801MG
 Article restreint
Expédition estimée: 14-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3313-27-7
Formule moléculaire C23 H29 N3 O2 S2
Poids moléculaire (g/mol) 443.63
Synonyme (E)-N,N-Dimethyl-9-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propylidene]-9H-thioxanthene-2-sulfonamide, (E)-N,N-dimethyl-9-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propylidene]-thioxanthene-2-sulfonamide, (E)-Thiothixene, P 4657A, trans-Thiothixene
Nom IUPAC (9E)-N,N-diméthyl-9-[3-(4-méthylpiperazine-1-yl)propylidène]thioxanthène-2-sulfonamide
SMILES CN(C)S(=O)(=O)c1ccc2Sc3ccccc3\C(=C/CCN4CCN(C)CC4)\c2c1
Spécification
Nom chimique ou matériau (E)-Thiothixene
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C23H29N3O2S2/c1-24(2)30(27,28)18-10-11-23-21(17-18)19(20-7-4-5-9-22(20)29-23)8-6-12-26-15-13-25(3)14-16-26/h4-5,7-11,17H,6,12-16H2,1-3H3/b19-8+
Poids de la formule 443.1701
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.