Learn More
(E/Z)-10-Hydroxyméthylnortriptyline Chlorhydrate, TRC
Code produit 30394941
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
25 mg
Conditionnement:
1mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30394941 1 mg 1mg
30390340 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30394941 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH9185231MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau (E/Z)-10-Hydroxydemethylnortriptyline Hydrochloride
Formule moléculaire C18H19NO . (HCl)
Quantité 1 mg
Synonyme 10-Hydroxydesmethylnortriptyline Hydrochloride, 5-(3-Aminopropylidene)-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-10-ol Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C18H19NO.ClH/c19-11-5-10-15-14-7-2-1-6-13(14)12-18(20)17-9-4-3-8-16(15)17;/h1-4,6-10,18,20H,5,11-12,19H2;1H/b15-10-;
SMILES OC1C2=C(C=CC=C2)/C(C3=CC=CC=C3C1)=C\CCN.Cl
Nom IUPAC Clorhidrato de (Z)-5-(3-aminopropilideno)-10,11-dihidro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-10-ol
Poids moléculaire (g/mol) 301.81
Poids de la formule 301.61