Learn More
(E/Z)-FK-506 Impureté du réarrangement ester allylique 26,28 (>90 %), TRC
Code produit 30008733
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30008733 25 mg 25mg
30010827 100 mg 100mg
30008947 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30008733 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF37002025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 131944-48-4
Formule moléculaire C44 H69 N O12
Poids moléculaire (g/mol) 804.02
Synonyme 17,21-Epoxy-3H-pyrido[2,1-c][1,4]oxaazacyclopentacosine-1,9,22,23(6H,25H)-tetrone, 7,8,10,13,14,15,16,17,18,19,20,21,26,27,28,28a-hexadecahydro-7,21-dihydroxy-3-(4-hydroxy-3-methoxycyclohexyl)-16,18-dimethoxy-4,6,12,14,20-pentamethyl-10-(2-propenyl)-, [3R-[3R*(1R*,3R*,4R*),4E,6S*,7S*,10R*,11E,14S*,16S*,17R*,18S*,20R*,21R*,28aS*]]- (9CI), FK506-A, [3R-[3R*(1R*,3R*,4R*),4E,6S*,7S*,10R*,11E,14S*,16S*,17R*,18S*,20R*,21R*,28aS*]]-7,8,10,13,14,15,16,17,18,19,20,21,26,27,28,28a-Hexadecahydro-7,21-dihydroxy-3-(4-hydroxy-3-methoxycyclohexyl)-16,18-dimethoxy-4,6,12,14,20-pentamethyl-10-(2-propenyl)-17,21-epoxy-3H-pyrido[2,1-c][1,4]oxaazacyclopentacosine-1,9,22,23(6H,25H)-tetrone, Tacrolimus Impurity D, (E/Z)-FK-506 26,28-Allylic Ester Rearrangement Impurity
SMILES CO[C@@H]1C[C@@H](CC[C@H]1O)[C@H]2OC(=O)[C@@H]3CCCCN3C(=O)C(=O)[C@]4(O)O[C@H]([C@H](C[C@@H](C)C\C(=C\[C@@H](CC=C)C(=O)C[C@H](O)[C@@H](C)\C=C\2/C)\C)OC)[C@H](C[C@H]4C)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tacrolimus TLC Impurity 2
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C44H69NO12/c1-10-13-30-19-25(2)18-26(3)20-37(54-8)40-38(55-9)22-29(6)44(52,57-40)41(49)42(50)45-17-12-11-14-32(45)43(51)56-39(31-15-16-33(46)36(23-31)53-7)28(5)21-27(4)34(47)24-35(30)48/h10,19,21,26-27,29-34,36-40,46-47,52H,1,11-18,20,22-24H2,2-9H3/b25-19+,28-21+/t26-,27-,29+,30+,31+,32-,33+,34-,36+,37-,38-,39-,40+,44+/m0/s1
Poids de la formule 803.482