Learn More
(E/Z)-Dichlorhydrate de flupentixol, TRC
Code produit 30390054
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30390054 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30390054 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF59805050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 05-11-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Flupentixol dihydrochloride
CAS 2413-38-9
Formule moléculaire C23 H25 F3 N2 O S . 2 Cl H
Quantité 50 mg
Synonyme Flupentixol Dihydrochloride, 4-[3-[2-(Trifluoromethyl)-9H-thioxanthen-9-ylidene]propyl]-1-piperazineethanol dihydrochloride, 4-[3-[2-(Trifluoromethyl)thioxanthen-9-ylidene]propyl]-1-piperazineethanol dihydrochloride, Emergil, FX 703, Flupentixol dihydrochloride, Flupentixol hydrochloride, Metamin, Siplarol
Formule InChI InChI=1S/C23H25F3N2OS.2ClH/c24-23(25,26)17-7-8-22-20(16-17)18(19-4-1-2-6-21(19)30-22)5-3-9-27-10-12-28(13-11-27)14-15-29;;/h1-2,4-8,16,29H,3,9-15H2;2*1H
SMILES Cl.Cl.OCCN1CCN(CCC=C2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
Nom IUPAC 2-[4-[3-[2-(trifluorométhyl)thioxanthén-9-ylidène]propyl]pipérazin-1-yl]éthanol;dichlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 507.44
Poids de la formule 506.1173