Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes multicanaux électroniques E1-ClipTip™ Bluetooth™Equalizer à écartement réglable des pointes
Code produit 15643046
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 à 12,5 μL
1 à 30 μL
10 à 300 μL
15 à 1250 μL
2 à 125 μL
Nombre de canaux:
6
8
12
Pointes compatibles:
ClipTip 1250
ClipTip 200
ClipTip 300
ClipTip 384 12,5
ClipTip 384 125
ClipTip 384 30
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Nombre de canaux Pointes compatibles unitSize
15643046 1 à 30 μL 8 ClipTip 384 30 1 pièce
15603056 15 à 1250 μL 6 ClipTip 1250 1 pièce
15663046 2 à 125 μL 8 ClipTip 200 1 pièce
15693046 10 à 300 μL 8 ClipTip 300 1 pièce
15613056 15 à 1250 μL 8 ClipTip 1250 1 pièce
15623046 0,5 à 12,5 μL 8 ClipTip 384 12,5 1 pièce
15673046 2 à 125 μL 8 ClipTip 384 125 1 pièce
15633046 0,5 à 12,5 μL 12 ClipTip 384 12,5 1 pièce
15653046 1 à 30 μL 12 ClipTip 384 30 1 pièce
15683046 2 à 125 μL 12 ClipTip 384 125 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15643046 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 4672030BT
This item is not returnable. View return policy
Grâce à l’espace inter-pointes réglable, transférez rapidement et efficacement les échantillons entre les tubes, racks, microplaques et boîtes de gel horizontales.
Transférez rapidement et efficacement les échantillons entre quasiment tous les formats de tubes, racks, microplaques ou boîte de gel horizontale grâce à la pipette Thermo Scientific™ E1-ClipTip™ Equalizer. L’espace inter-pointes ajustable vous permet de définir la distance entre les pointes en faisant glisser l’échelle pour l’augmenter ou la réduire afin qu’elle corresponde au format de consommables de laboratoire souhaité. Sentez la différence.
Technologie de verrouillage des cônes ClipTip innovante*
  • Cône verrouillé et fixé en place jusqu’à ce qu’il soit éjecté — aucun cône ne tombe et donc les échantillons précieux ne sont pas gaspillés
  • Étanchéité complète destinée à protéger le volume d’échantillon dans chaque pointe pour plus d’exactitude et de précision
  • Cônes qui se fixent et s’éjectent sans forcer — il n’est plus nécessaire de marteler les cônes sur la pipette
My Pipette Creator révolutionne vos méthodes de pipetage en vous ouvrant les portes d’une nouvelle ère technologique
  • Nouvelle application de pipetage basée sur le cloud Thermo Fisher
  • Permet la programmation et le partage efficaces et centralisés de protocoles entre des pipettes E1-ClipTip et des collègues
  • Offre des protocoles préprogrammés, à télécharger et à partager, pour un grand nombre de vos kits de réactifs et protocoles de pipetage favoris
  • Connectez la pipette E1-ClipTip à l’application via Bluetooth** ou un port USB.
  • Accélérez la collaboration et la reproductibilité, le tout depuis votre ordinateur.
La pipette E1-ClipTip vous aide à apprécier le pipetage
  • La pipette E1-ClipTip est conçue pour assurer un confort et une facilité d’utilisation optimaux : l’éjection électronique des cônes et le pipetage à l’index permettent à votre pouce de se détendre pendant le pipetage.
  • Deux options de fonctionnement : Matrice par phase ou Préréglages avec paramètres pour les applications les plus courantes.
  • La fonction Programmes vous permet de mémoriser les 30 protocoles Matrice ou Préréglages les plus courants avec un nom spécifique.
  • Connectez facilement votre pipette E1-ClipTip à l’application My Pipette Creator via Bluetooth**
  • Cinq profils utilisateur différents offrent des réglages personnalisés pour plusieurs utilisateurs et protocoles
  • La fonction MyPipette™ vous permet de personnaliser l’affichage du menu principal en organisant les icônes dans l’ordre que vous souhaitez ou en créant des raccourcis pour vos programmes et fonctions de pipetage préférés. Vous pouvez également protéger les réglages importants contre toute modification involontaire à l’aide d’un mot de passe.
  • Fonction de suivi de maintenance et d’étalonnage pour vous rappeler quand la pipette doit être entretenue
  • Batterie lithium-ion pour des performances durables et une recharge rapide. Recharge grâce au support de charge ou à une prise, au choix.
  • Garantie de 2 ans avec enregistrement en ligne pratique
E1-ClipTip™ Equalizer : transférez plusieurs échantillons entre différents formats de matériel de laboratoire
  • L’espacement ajustable entre les cônes vous permet de définir la distance entre les cônes de pipettes pour différents types de consommables de laboratoire en faisant glisser une échelle pour l’augmenter ou la réduire afin qu’elle corresponde au format souhaité :
    • Tubes pour microcentrifugeuses vers / depuis des microplaques à 24, 48, 96 et 384 puits
    • Tubes à essai vers / depuis des blocs DeepWell
    • Microplaques et tubes vers gels d’agarose
  • Évitez les répétitions et profitez d’un gain de temps allant jusqu’à 90 % par rapport à l’utilisation de pipettes manuelles monocanal***
Pipette E1-ClipTip et cônes ClipTip pour chaque application
  • Choisissez votre E1-ClipTip et une plage de volume comprise entre 0,5 µl et 1 250 µl :
    • Monocanal
    • Multicanaux à 8, 12 ou 16 canaux dans des formats 96 et 384 puits
    • Multicanaux à espace inter-pointes ajustable à 6, 8 ou 12 canaux dans des formats 96 et 384 puits
  • Large gamme de cônes de pipette ClipTip :
    • Des cônes ClipTip pour format 96 puits de 20, 50, 200, 300, 1 000 et 1 250 µl sont disponibles
    • Des cônes ClipTip pour format 384 puits de 12,5, 30 et 125 µl sont disponibles
    • Plusieurs options de conditionnement : avec filtre, stériles, non stériles, en portoir et recharges
* Les pipettes E1-ClipTip de 12,5 µl et toutes les pipettes E1-ClipTip pour format 384 puits utilisent la technologie de joint étanche par clipsage.
** Modèles Bluetooth disponibles dans les régions et pays suivants : Andorre, Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Chine, Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hong Kong, Hongrie, Islande, Inde, Irlande, Italie, Japon, Corée (Rép. de), Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monaco, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Saint-Marin, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Taïwan, Royaume-Uni, États-Unis et Vatican. Pour les autres pays, les références sans l’extension “BT” doivent être utilisées.
** Par rapport à une pipette manuelle monocanal remplissant une microplaque à 96 puits depuis des microtubes à centrifuger. Consultez la Smart Note Thermo Scientific : Existe-il un moyen plus simple et plus efficace de transférer des liquides entre différents formats de matériel de laboratoire, autre que les pipettes à main traditionnelles ? 2014.
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toute restriction s’appliquant à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou les produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’applique pas au(x) produit(s) des pages Web associées à cette déclaration.
Toutes les marques commerciales sont la propriété de Thermo Fisher Scientific et de ses filiales, sauf indication contraire. Bluetooth™ est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Pointes compatibles ClipTip 384 30
Espacement de cônes réglable Oui
Couleur Violet
À utiliser avec ClipTip™ 384 30
Modèle Bluetooth
Nombre de canaux 8
Gamme de produits E1-ClipTip
Programmabilité Oui
Type Pipette Equalizer
Volume (métrique) 1 à 30 μL
Incréments 0,01μL