Learn More
Thermo Scientific™ Support de charge pour pipette électronique E1-ClipTip™
Code produit 15296283
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec:
1 pipette
3 pipettes
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec Conditionnement
15296283 1 pipette 1 pièce
15345961 3 pipettes 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15296283 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 9420500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    450.00€
    301.01€ / 1 pièces
    Économisez 148.99€
    33% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Chargez et stockez facilement une ou trois pipettes grâce à ces supports de charge personnalisés.
Effectuez la charge et stockez de manière pratique une ou trois pipettes E1-ClipTip grâce au support de charge Thermo Scientific™ E1-ClipTip™.
Garantie : 1 an
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec 1 pipette
Type Charging Stand
À utiliser avec (équipement) Pipette électronique monocanal ou multicanaux E1-ClipTip
Comprend Comprend une alimentation universelle