Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes multicanaux électroniques E1-ClipTip™ Bluetooth™
Code produit 15663036
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 à 12,5 μL
1 à 30 μL
10 à 300 μL
15 à 1250 μL
2 à 125 μL
30 à 850 μL
Nombre de canaux:
8
12
16
Pointes compatibles:
ClipTip 1000
ClipTip 12,5
ClipTip 1250
ClipTip 200
ClipTip 300
ClipTip 384 12,5
ClipTip 384 125
ClipTip 384 30
Conditionnement:
1 pièce
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Nombre de canaux Pointes compatibles Conditionnement
15663036 2 à 125 μL 12 ClipTip 200 1 pièce
15613036 0,5 à 12,5 μL 8 ClipTip 12,5 1 pièce
15653036 2 à 125 μL 8 ClipTip 200 1 pièce
15683036 10 à 300 μL 8 ClipTip 300 1 pièce
15613046 15 à 1250 μL 8 ClipTip 1250 1 pièce
15623036 0,5 à 12,5 μL 12 ClipTip 12,5 1 pièce
15693036 10 à 300 μL 12 ClipTip 300 1 pièce
15603046 30 à 850 μL 12 ClipTip 1000 1 pièce
15633036 0,5 à 12,5 μL 16 ClipTip 384 12,5 1 pièce
15643036 1 à 30 μL 16 ClipTip 384 30 1 pièce
15673036 2 à 125 μL 16 ClipTip 384 125 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 15663036 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 4671050BT
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Automatisez les tâches de pipetage quotidiennes de microplaques à 96 et 384 puits grâce à la fixation en toute sécurité de la technologie ClipTip dans ces pipettes multicanal électroniques, qui offrent à la fois polyvalence et personnalisation.
Avec une polyvalence et une personnalisation accrues, la pipette multicanal électronique Thermo Scientific™ E1-ClipTip™ automatise les tâches de pipetage quotidiennes des microplaques à 96 et 384 puits grâce à la fixation en toute sécurité de la technologie Thermo Scientific™ ClipTip™. Appréciez à nouveau le pipetage grâce à des performances optimales, adaptées à chaque application et aux préférences de l’utilisateur. La NOUVELLE application My Pipette™ Creator permet de programmer E1-ClipTip à partir du confort de votre PC.
Technologie de verrouillage des cônes ClipTip innovante*
  • Cône verrouillé et fixé en place jusqu’à ce qu’il soit éjecté — aucun cône ne tombe et donc les échantillons précieux ne sont pas gaspillés
  • Étanchéité complète destinée à protéger le volume d’échantillon dans chaque pointe pour plus d’exactitude et de précision
  • Cônes qui se fixent et s’éjectent sans forcer — il n’est plus nécessaire de marteler les cônes sur la pipette
My Pipette Creator révolutionne vos méthodes de pipetage en vous ouvrant les portes d’une nouvelle ère technologique
  • Nouvelle application de pipetage basée sur le cloud Thermo Fisher
  • Permet la programmation et le partage efficaces et centralisés de protocoles entre des pipettes E1-ClipTip et des collègues
  • Offre des protocoles préprogrammés, à télécharger et à partager, pour un grand nombre de vos kits de réactifs et protocoles de pipetage favoris
  • Connectez la pipette E1-ClipTip à l’application via Bluetooth** ou un port USB.
  • Accélérez la collaboration et la reproductibilité, le tout depuis votre ordinateur.
La pipette E1-ClipTip vous aide à apprécier le pipetage
  • La pipette E1-ClipTip est conçue pour assurer un confort et une facilité d’utilisation optimaux : l’éjection électronique des cônes et le pipetage à l’index permettent à votre pouce de se détendre pendant le pipetage.
  • Deux options de fonctionnement : Matrice par phase ou Préréglages avec paramètres pour les applications les plus courantes.
  • La fonction Programmes vous permet de mémoriser les 30 protocoles Matrice ou Préréglages les plus courants avec un nom spécifique.
  • Connectez facilement votre pipette E1-ClipTip à l’application My Pipette Creator via Bluetooth**
  • Cinq profils utilisateur différents offrent des réglages personnalisés pour plusieurs utilisateurs et protocoles
  • La fonction MyPipette™ vous permet de personnaliser l’affichage du menu principal en organisant les icônes dans l’ordre que vous souhaitez ou en créant des raccourcis pour vos programmes et fonctions de pipetage préférés. Vous pouvez également protéger les réglages importants contre toute modification involontaire à l’aide d’un mot de passe.
  • Fonction de suivi de maintenance et d’étalonnage pour vous rappeler quand la pipette doit être entretenue
  • Batterie lithium-ion pour des performances durables et une recharge rapide. Recharge grâce au support de charge ou à une prise, au choix.
  • Garantie de 2 ans avec enregistrement en ligne pratique
Pipette E1-ClipTip et cônes ClipTip pour chaque application
  • Choisissez votre E1-ClipTip et une plage de volume comprise entre 0,5 μl et 1 250 μl :
    • Monocanal
    • Multicanaux à 8, 12 ou 16 canaux dans des formats 96 et 384 puits
    • Multicanaux à espace inter-pointes ajustable à 6, 8 ou 12 canaux dans des formats 96 et 384 puits
  • Large gamme de cônes de pipette ClipTip :
    • Des cônes ClipTip pour format 96 puits de 20, 50, 200, 300, 1 000 et 1 250 μl sont disponibles
    • Des cônes ClipTip pour format 384 puits de 12,5, 30 et 125 μl sont disponibles
    • Plusieurs options de conditionnement : avec filtre, stériles, non stériles, en portoir et recharges
* Les pipettes E1-ClipTip de 12,5 µl et toutes les pipettes E1-ClipTip pour format 384 puits utilisent la technologie de joint étanche par clipsage.
** Modèles Bluetooth disponibles dans les pays suivants : Andorre, Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Chine, Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hong Kong, Hongrie, Islande, Inde, Irlande, Italie, Japon, Corée (Rép. de), Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monaco, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Saint-Marin, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Taïwan, Royaume-Uni, États-Unis et Vatican. Pour les autres pays, les références sans l’extension “BT” doivent être utilisées.
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Toutes les marques déposées sont des marques commerciales ou déposées de Thermo Fisher Scientific et de ses filiales, sauf indication contraire. Bluetooth™ est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Pointes compatibles ClipTip 200
Couleur Jaune
À utiliser avec ClipTip™ 200
Modèle Bluetooth
Nombre de canaux 12
Gamme de produits E1-ClipTip
Programmabilité Oui
Type Pipette électronique
Volume (métrique) 2 à 125 μL
Incréments 0,1 μl