Learn More
Thermo Scientific™ Kit de mise à niveau du logiciel E1-ClipTip
Code produit 15718218
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Kit de mise à niveau logicielle
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
15718218 Kit de mise à niveau logicielle 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15718218 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 2216470
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Avec le kit de mise à niveau du logiciel E1-ClipTip, vous pouvez mettre à jour le logiciel de votre pipette E1-ClipTip non Bluetooth (avec version logicielle 1,27 ou une antérieure) pour permettre la connexion à l’application Thermo Fisher Cloud et My Pipette™ Creator.
Le kit de mise à niveau logicielle E1-ClipTip est destiné aux pipettes E1-ClipTip d'origine avec la version logicielle 1,27 ou version antérieure. En achetant ce kit et en mettant à niveau le logiciel, votre pipette E1-ClipTip peut se connecter à l'application My Pipette Creator.
Le kit de mise à niveau logicielle inclut :
  • Un câble USB
  • Un code de licence
  • Des instructions de mise à niveau du logiciel
L'application My Pipette Creator vous permet de programmer votre pipette confortablement depuis votre PC et de télécharger des protocoles prêts à l'emploi et personnalisés à partir du cloud. Le transfert de programmes vers votre pipette E1-ClipTip peut être effectué via un cordon micro-USB inclus dans le kit de mise à niveau du logiciel E1-ClipTip.
En savoir plus
Pour vérifier la version du logiciel sur votre pipette E1-ClipTip :
Accédez à Menu principal > Paramètres > Informations produit > la version du logiciel apparaît en bas de l’écran.
Si la version du logiciel est 1,27 ou inférieure, le kit de mise à niveau du logiciel E1-ClipTip sera nécessaire pour se connecter à My Pipette Creator.
Un kit de mise à niveau de logiciel par pipette E1-ClipTip.
Si la version du logiciel est 1,28 ou plus récente, votre pipette est déjà activée pour la connexion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Kit de mise à niveau logicielle
Comprend Câble USB, code de licence et instructions