Learn More
E260, MedChemExpress
Code produit 16490867
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16490867 50 mg
16465416 100 mg
16464568 10 mg
16443136 25 mg
16407287 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16490867 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY112097
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress E260 is a Fer/FerT kinase inhibitor.
E260 is a Fer/FerT kinase inhibitor.
Spécification
Nom chimique ou matériau E260
CAS 1241537-79-0
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C24H34N6S
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 1 mg/mL (2.28 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C)C1=CC=C(C2=CN3C(SC(N4CCC(CN5CCN(C)CC5)CC4)=N3)=N2)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 438.63
Poids de la formule 438.63
Pourcentage de pureté 99.91%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease