Learn More
E3 ligase Ligand 8, MedChemExpress
Code produit. 16481929
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
1 g
2 g
Code produit. 16481929
Marque: Medchem Express HY43961
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress E3 ligase Ligand 8 is a ligand for E3 ubiquitin ligase. E3 ligase Ligand 8 can be connected to the ligand for protein by a linker to form PROTACs. PROTACs are inducers of ubiquitination-mediated degradation of cancer-promoting proteins.
E3 ligase Ligand 8 is a ligand for E3 ubiquitin ligase. E3 ligase Ligand 8 can be connected to the ligand for protein by a linker to form PROTACs. PROTACs are inducers of ubiquitination-mediated degradation of cancer-promoting proteins.
Spécification
Nom chimique ou matériau E3 ligase Ligand 8
CAS 1225383-33-4
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C31H34N2O6
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (188.46 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C)C[C@@H](C(O)=O)NC([C@@H](O)[C@H](NC(OCC1C2=C(C3=C1C=CC=C3)C=CC=C2)=O)CC4=CC=CC=C4)=O
Poids moléculaire (g/mol) 530.61
Poids de la formule 530.61
Pourcentage de pureté 99.32%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.