Learn More
Cytiva Milieu EAH Sepharosetrade; 4B
Code produit 11544925 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 ml
Conditionnement:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11544925 50 ml 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11544925 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17056901
 Article restreint
En stock
Utilisé pour le couplage de composés contenant des groupes carboxylés au Sepharose 4B. Le milieu EAH Sepharosetrade; 4B fournit un couplage extrêmement stable via un bras espaceur à 11 atomes
pulliGroupe à coupler : -COOH, -CHO/liliMatrice : 4°% d’agarose/liliGranulométrie moyenne : 90 mu;m/liliCouplage extrêmement stable via un bras espaceur hydrophile à 11 atomes/li/ul/p
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matrice 4°% d’agarose
Granulométrie 90 μm
pH 3 à 14
Quantité 50 ml
Contenu et stockage 4°C à 8°C
À utiliser avec (application) Utilisé pour le couplage de composés contenant des groupes carboxyles au Sepharose 4B par le couplage basé sur la carbodiimide via un bras espaceur à 11 atomes
compliance-icons
Identifiant produit
  • EAH Sepharose 4B, 50 ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/et de manutention/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P235-Tenir au frais.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol